Documents
TAQN-RO
Roche
ADN Taq polymérase, dNTPack
suitable for PCR, optimum pH ~9.0 (20 °C), dNTPs included
Synonyme(s) :
allongement d’amorce, amplification d’adn, pcr, polymérase
About This Item
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.55
Source biologique
bacterial (Thermus aquaticus BM)
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Description
5 U/βl
Number of Reactions:
If 1.25 U are used per 50 μL reaction, Taq DNA Polymerase, dNTPack is designed for approximately sufficient for number of reactions, mentioned in the usage.
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 2,000 reactions (04728904001)
sufficient for 4,000 reactions (04728858001)
sufficient for 400 reactions (04728874001)
sufficient for 80 reactions (04728866001)
sufficient for 800 reactions (04728882001)
Poids mol.
95  kDa
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart: no
Conditionnement
pkg of 1,000 U (04728882001 [4 x 250 U])
pkg of 2,500 U (04728904001 [10 x 250 U])
pkg of 5,000 U (04728858001 [20 x 250 U])
pkg of 100 U (04728866001)
pkg of 500 U (04728874001 [2 x 250 U])
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
0.025 units/reaction
Paramètres
72 °C optimum reaction temp.
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
colorless
Entrée
purified DNA
pH optimal
~9.0 (20 °C)
Solubilité
water: soluble
Adéquation
suitable for PCR and automated sequencing reactions
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
Activité étrangère
endonucleases, none detected
exonuclease, none detected
nicking activitities, none detected
Température de stockage
−20°C
Description générale
Contenu
ADN Taq polymérase, 5 U/μl
Tampon pour PCR, concentré 10x, avec MgCl2
Mélange de nucléotides pour PCR
Pour une simplicité maximale, optez pour le Mélange maître pour PCR concentré 2x prêt à l′emploi.
Chaque dNTPack contient un mélange 10 mM prêt à l′emploi de nucléotides (sous forme de sel de sodium) exempts d′additifs.
L'ADN Taq polymérase est une ADN polymérase 5′→3′ à haute capacité de traitement dépourvue d'activité exonucléase 3′→5′. Elle est constituée d′une chaîne polypeptidique unique d′un poids moléculaire de 95 kDa environ.
L′ADN Taq polymérase a été isolée à l′origine à partir de l′eubactérie thermophile Thermus aquaticus BM, une souche dépourvue de l′endonucléase de restriction Taq I. Cette préparation enzymatique obtenue à partir d′E. coli ne contient aucune endonucléase ou exonucléase non spécifique d′après les procédures de contrôle qualité actuellement en vigueur.
Application
Maximisez la répétabilité de vos résultats de simple PCR de routine grâce à l′ADN Taq polymérase de Roche Applied Science, qui respecte nos normes rigoureuses de pureté et de qualité. L′ADN Taq polymérase, dNTPack, associe notre préparation étalon (5 U/μl) d′ADN Taq polymérase recombinante et notre Mélange de nucléotides pour PCR prêt à l′emploi, particulièrement pratique. À tous autres égards, cette préparation est identique à notre préparation étalon et peut être utilisée :
  • en PCR
  • en RT-PCR
  • dans d'autres réactions d'allongement d'amorce, comme le séquençage et l'étiquetage
Caractéristiques et avantages
  • Des résultats fiables et reproductibles : Une grande uniformité d'un lot à l'autre.
  • Pas besoin de tester chaque lot : L'ADN Taq polymérase est testée de manière rigoureuse.
  • Évite les contaminations croisées en PCR : L′incorporation de dUTP associée à l′uracile-ADN glycosylase permet d′éviter les contaminations croisées en PCR.
Conditionnement
1 kit constitué de 3 éléments
Qualité
Chaque lot test testé par PCR avec de l′ADNλ. Chaque lot est également testé afin de confirmer l'absence d'exonucléases et d'endonucléases, ainsi que l'absence d'activité de coupure conformément aux procédures de contrôle qualité actuellement en vigueur.
Définition de l'unité
Une unité d′ADN polymérase FastStart est définie comme la quantité d'enzyme pouvant incorporer 10 nmol de désoxyribonucléosides triphosphates totaux dans de l′ADN précipitable en milieu acide en 30 minutes à +75 °C dans les conditions d′essai indiquées dans la section concernant l'analyse de l'unité.
Analyse de l'unité : Tampon d'incubation :
Tris/HCl 67 mM ; pH 8,3/25 °C, MgCl2 5 mM, mercaptoéthanol 10 mM, polydocanol 0,2 %, gélatine 0,2 mg/ml, dATP, dGTP et dTTP 0,2 mM chacun, et dCTP 0,1 mM.
Procédure d'incubation :
Incubation de M13mp9ss, de l'amorce M13 (17mer) et de 1 μCi de (α-32P) dCTP avec des dilutions adaptées d'ADN Taq polymérase dans 50 μl de tampon d'incubation à +65 °C pendant 60 minutes. La quantité de dNTP incorporés est déterminée par précipitation à l'acide trichloracétique.
Activité volumique : 5 U/μl
Stockage et stabilité
Containers which are opened must be carefully resealed and
kept upright to prevent leakage
Autres remarques
Les analyses de routine se font avec des amplicons de taille intermédiaire et un taux de GC de 50 %. Cette ADN Taq polymérase ne présente aucune caractéristique de correction ou de démarrage à chaud. Son activité est maximale à +75 °C et pH 9.
Absence d'endonucléase de restriction :
Cette enzyme, isolée à l′origine à partir de T. aquaticus BM, ne présente aucune activité endonucléase de restriction Taq I.
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
L'utilisation de ce produit est protégée par des revendications de brevets américains et des revendications des brevets correspondants en dehors des États-Unis. L'achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés concernant l'utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l'acheteur. Aucun droit en vertu d′une autre revendication de brevet, aucun droit d′appliquer une méthode brevetée et aucun droit d′assurer des services commerciaux de quelque nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l′acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n′est transmis expressément, par implication, ou par préclusion. Ce produit est réservé aux activités de recherche. Les utilisations diagnostiques protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Roche. De plus amples informations sur l′achat de licences peuvent être obtenues auprès du directeur de l'attribution des licences à l′adresse Applied Biosystems, Director of Licensing, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Californie, 94404, USA.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Taq DNA Polymerase 5 U/μl
  • PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
  • PCR Nucleotide Mix
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Development of Microsatellites for the Philippine Eagle, Pithecophaga jefferyi, Using Next-generation Sequencing.
Ong PS, et al.
Journal of Separation Science (2019)
Harri Sihto et al.
Journal of the National Cancer Institute, 101(13), 938-945 (2009-06-19)
Merkel cell carcinoma is a rare malignancy of the skin. Integration of Merkel cell polyomavirus (MCPyV) DNA to the tumor genome is frequent in these cancers. The clinical consequences of MCPyV infection are unknown. We analyzed formalin-fixed paraffin-embedded Merkel cell
Tensin2 Is a Novel Diagnostic Marker in GIST, Associated with Gastric Location and Non-Metastatic Tumors
Salmikangas, et al.
Cancers, 14 (2022)
Gemma Moir-Meyer et al.
Methods and protocols, 1(3) (2019-06-06)
The study of cellular processes and gene regulation in terminal erythroid development has been greatly facilitated by the generation of an immortalised erythroid cell line derived from Human Umbilical Derived Erythroid Precursors, termed HUDEP-2 cells. The ability to efficiently genome
Xiuhui Shi et al.
Gastroenterology, 162(7), 2004-2017 (2022-02-18)
Pancreatic cancer has the highest prevalence of cancer-associated cachexia among all cancers. ZIP4 promotes pancreatic cancer progression by regulating oncogenic miR-373, and perturbation of circular RNAs (circRNAs) is associated with cancer aggressiveness. This study aimed to identify circRNAs involved in ZIP4/miR-373-driven