Documents
AB2272
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ZO-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
tight junction protein 1, zonula occludens 1 protein, Zona occludens protein 1, Zonula occludens protein 1, zona occludens 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TJP1(7082)
Description générale
Les jonctions serrées sont des complexes de protéines qui créent des limites intercellulaires entre les domaines membranaires plasmatiques des cellules épithéliales et endothéliales. Un grand nombre des protéines associées aux jonctions serrées appartiennent à la famille des guanylate-kinases associées à la membrane (MAGUK) et comprennent les membres de la famille des occludines et des zona occludines ZO-1, ZO-2 et ZO-3. On pense que ces protéines ont des rôles structuraux et de signalisation, et qu'elles sont définies par trois modules d'interaction protéine-protéine : le domaine PDZ, le domaine SH3 et le domaine guanylate-kinase (GuK). ZO-1 forme des complexes avec ZO-2 ou ZO-3. En outre, ces protéines peuvent aussi s'associer à la claudine, à l'occludine et à la F-actine, au niveau des jonctions serrées, où elles fournissent un lien entre le cytosquelette d'actine et la jonction serrée. L'expression de ZO-1 est significativement réduite dans de nombreuses lignées de cancer du sein. ZO-2 et ZO-3 sont exprimées de manière ubiquitaire dans les jonctions épithéliales serrées, et contrairement à ZO-1, qui est également exprimée au niveau des jonctions cellulaires des myocytes cardiaques, ZO-2 n'est pas exprimée dans le tissu non épithélial.
Spécificité
Autres homologies : Rat ( 89 % d'homologie de séquence).
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH et correspondant à la protéine ZO-1 humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution 1/500 d'un lot précédent a permis de détecter ZO-1 dans les tissus de testicule normal humain.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution 1/500 d′un lot précédent a permis de détecter ZO-1 dans les tissus de testicule normal humain.
Catégorie de recherche
Neurosciences
Détectez ZO-1 avec cet anticorps anti-ZO-1, validé pour une utilisation en WB et en IH(P).
Sous-catégorie de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Évaluée par western blot sur des lysats de cellules HepG2.
Analyse par western blot : 0,1 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter ZO-1 sur 10 µg de lysat de cellules HepG2.
Description de la cible
Env. 260 kDa (taille observée)
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM et 0,05 % d'azide de sodium.
Purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cellules HepG2
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Concentration : Veuillez vous référer à la fiche technique spécifique du lot.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mikolaj Adamek et al.
Virulence, 12(1), 1855-1883 (2021-07-17)
Gills of fish are involved in respiration, excretion and osmoregulation. Due to numerous interactions between these processes, branchial diseases have serious implications on fish health. Here, "koi sleepy disease" (KSD), caused by carp edema virus (CEV) infection was used to
Dina Gadalla et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 110(6), 1251-1262 (2022-02-11)
There are reciprocal interactions between epithelial cells and underlying basement membrane. The resemblance of biomaterials to native basement membrane is thus critical for their success when used to regenerate epithelium-containing organs. Particularly, the use of nanofibers and the incorporation of
Sung-Eun Choi et al.
Experimental and therapeutic medicine, 24(5), 648-648 (2022-09-29)
Tubulointerstitial fibrosis is characterized by accumulation of the extracellular matrix in the interstitium. Lysyl oxidase-like 2 (LOXL2), a member of the lysyl oxidase family, is known for promoting cancer metastasis, invasion and stromal fibrosis in various organs. Our previous study
Artem V Fedorov et al.
Cells, 11(21) (2022-11-12)
Mitochondria-targeted antioxidants have become promising candidates for the therapy of various pathologies. The mitochondria-targeted antioxidant SkQ1, which is a derivative of plastoquinone, has been successfully used in preclinical studies for the treatment of cardiovascular and renal diseases, and has demonstrated
Lin Zhu et al.
Atherosclerosis, 268, 117-126 (2017-12-05)
Gut microbiota plays a major role in metabolic disorders. Berberine is used to treat obesity, diabetes and atherosclerosis. The mechanism underlying the role of berberine in modulating metabolic disorders is not fully clear because berberine has poor oral bioavailability. Thus
Articles
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.