| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
200 μL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 101,00 $ |
5 x 200 μL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 488,00 $ |
10 x 200 μL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 526,00 $ |
A propos de cet article
101,00 $
grade
Molecular Biology
assay
99.8% (sum of 4 peaks, HPLC)
form
solution
usage
sufficient for 2,500 reactions (04638956001), sufficient for 5,000 reactions (11814362001), sufficient for 500 reactions (11581295001)
packaging
pkg of 10 × 200 μL (11814362001 [10mM, each]), pkg of 200 μL (11581295001 [10 mM, each]), pkg of 5 × 200 μL (04638956001 [10 mM, each])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
10 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
impurities
DNase, none detected, RNase, none detected
color
colorless
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
Meilleur rendement, meilleures performances
- Optez pour un mélange des 4 bases nucléotidiques pratique et prêt à l'emploi.
- Réalisez des PCR et des RT-PCR ultrasensibles.
- Insistez sur l'extrême pureté des nucléotides (> 99 %).
Packaging
Preparation Note
Solution de travail : Si nécessaire, les solutions peuvent être diluées dans de l'eau distillée autoclavée.
Conditions de stockage (solution de travail) : Supporte 50 cycles de congélation/décongélation.
Analysis Note
Contrôle fonctionnel en RT-PCR
Absence d'activité désoxyribonucléases ou d'activité de coupure contaminante, conformément aux procédures de contrôle qualité en vigueur.
Absence de ribonucléases contaminantes, conformément aux procédures de contrôle qualité en vigueur.
Other Notes
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description solution, sufficient for 500 reactions (11581295001), sufficient for 5,000 reactions (11814362001), sufficient for 2,500 reactions (04638956001) | description solution, Roche, pkg of 2 × 100 μL (10 mM each), suitable for RT-PCR | description suitable for PCR, suitable for RT-PCR | description Individual dNTPs for routine PCR; 1 mL each |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| assay 99.8% (sum of 4 peaks, HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form solution | form solution | form liquid | form liquid |
| concentration 10 mM | concentration - | concentration 10 mM | concentration 100 mM |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Composants de kit seuls
- dATP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dCTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dGTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dTTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash