Principaux documents
P2308
Sigma-Aldrich
Protéinase K from Tritirachium album
lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biology
Synonyme(s) :
Endopeptidase K
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160410
Nomenclature NACRES :
NA.54
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥30 units/mg protein
Poids mol.
28.93 kDa
Composition
Protein, ≥90% biuret
Impuretés
≤1 ppm DNA
Activité étrangère
DNAse, Nickase and RNAse, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Élimine les endotoxines qui se lient aux protéines cationiques telles que le lysozyme et la ribonucléase A.
S′est avéré utile pour l′isolement des mitochondries hépatiques, de levure et de haricot mungo.
Détermination de la localisation des enzymes sur les membranes.
Traitement des coupes de tissus incluses en paraffine pour exposer les sites de liaison à l′antigène pour le marquage par anticorps.
Digestion des protéines des échantillons de tissu cérébral pour la recherche sur les prions responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).
Actions biochimiques/physiologiques
La protéinase K est une sérine protéase très stable et hautement réactive. Des études de cristallographie et de structure moléculaires ont indiqué que cette enzyme appartient à la famille des subtilisines, présentant une triade catalytique au site actif (Asp39-His69-Ser224). Elle est stable dans un vaste éventail d′environnements : pH, sels de tampon, détergents (SDS) et température. En présence de 0,1 à 0,5 % de SDS, la protéinase K reste active et peut digérer diverses protéines et nucléases dans les préparations d′ADN, sans compromettre l′intégrité de l′ADN isolé.
Définition de l'unité
Une unité hydrolyse de l′hémoglobine dénaturée par l′urée pour produire une couleur équivalente à 1,0 μmole de tyrosine par min à pH 7,5 et 37 °C (couleur obtenue avec le réactif de Folin-Ciocalteu).
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Mamoru Oshiki et al.
Frontiers in microbiology, 9, 830-830 (2018-05-15)
Detection and genotyping of pathogenic RNA viruses in human and environmental samples are useful for monitoring the circulation and prevalence of these pathogens, whereas a conventional PCR assay followed by Sanger sequencing is time-consuming and laborious. The present study aimed
Mark F Sabbagh et al.
eLife, 7 (2018-09-07)
Vascular endothelial cell (EC) function depends on appropriate organ-specific molecular and cellular specializations. To explore genomic mechanisms that control this specialization, we have analyzed and compared the transcriptome, accessible chromatin, and DNA methylome landscapes from mouse brain, liver, lung, and
Margarita Zayas et al.
PLoS pathogens, 12(1), e1005376-e1005376 (2016-01-05)
Hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein (NS)5A is a RNA-binding protein composed of a N-terminal membrane anchor, a structured domain I (DI) and two intrinsically disordered domains (DII and DIII) interacting with viral and cellular proteins. While DI and DII
Bahram Peivastegan et al.
BMC plant biology, 19(1), 262-262 (2019-06-19)
Stored potato (Solanum tuberosum L.) tubers are sensitive to wet conditions that can cause rotting in long-term storage. To study the effect of water on the tuber surface during storage, microarray analysis, RNA-Seq profiling, qRT-PCR and phytohormone measurements were performed
Sreenivas Adurthi et al.
Scientific reports, 7(1), 17289-17289 (2017-12-13)
Oestrogen controls Foxp3 expression in regulatory T cells (Treg cells) via a mechanism thought to involve oestrogen receptor alpha (ERα), but the molecular basis and functional impact of ERα signalling in Treg cells remain unclear. We report that ERα ligand
Articles
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Afficher tout
Protocoles
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.