Principaux documents
S965197
2-O-METHYL-D-GLUCOSE DIETHYL MERCAPTAL
AldrichCPR
S965197-250MG
227,00 $
227,00 $
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Changer de vue
S965197-250MG
227,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H24O5S2
Poids moléculaire :
300.439
Numéro MDL:
227,00 $
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails