Principaux documents
11585762001
Roche
Set de tampons de lavage et de blocage pour DIG
greener alternative
storage temp.:2-8°C
Synonyme(s) :
set de tampons de lavage et de blocage, dig
About This Item
Code UNSPSC :
41105326
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Roche
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Hormis pour la Solution de blocage, les tampons concentrés 10x sont dilués à la concentration souhaitée avec de l′eau doublement distillée stérile (non incluse).
Tampons de lavage, de blocage et de détection (concentrés 10x) pour la détection immunologique de sondes marquées à la digoxigénine (DIG).
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus écologiques, respectant au moins l′un des 12 principes pour une chimie plus verte. Ce produit a été conçu comme un produit chimique plus sûr.  Le système DIG a été mis au point pour constituer une alternative sensible et rentable à la radioactivité dans le marquage et la détection des acides nucléiques. De nombreuses publications ont montré la polyvalence du système DIG ; le marquage radioactif n′est donc plus la seule option pour le marquage de l′ADN en vue de son hybridation.
Application
Le Set de tampons de lavage et de blocage pour DIG est utilisé à différentes étapes de l′hybridation DIG et de la détection DIG.
Conditionnement
1 kit constitué de 4 éléments.
Qualité
Les tampons sont autoclavés, filtrés et testés afin de vérifier l′absence de DNases et de RNases, conformément aux procédures de contrôle qualité actuellement en vigueur. Un contrôle fonctionnel est réalisé sur les tampons conformément à la procédure standard du Kit de détection des acides nucléiques marqués à la DIG.
Notes préparatoires
Solution de travail : Mélange de dATP, dGTP et dTTP :
Pour une pipette de réaction de marquage :
1 μl de dATP, (flacon 2)
1 μl de dGTP, (flacon 4)
1 μl de dTTP, (flacon 5)
dans un flacon de réaction.
Remarque : Si vous avez besoin d′utiliser régulièrement le même type de désoxyribonucléoside triphosphate marqué, nous vous recommandons de préparer un mélange à parts égales des trois autres désoxyribonucléoside triphosphates, pour plus de commodité.
Conditions de stockage (solution de travail) :
  • Une fois ouverts, il convient de conserver les tampons entre 2 et 8 °C. Nous vous recommandons de stocker la Solution de blocage entre -15 et -25 °C sous forme d′aliquotes.
  • En cas d′autoclavage : La solution mère peut être conservée plusieurs jours (une semaine maximum) avant ouverture à température ambiante, et entre 2 et 8 °C après ouverture. Sinon, elle peut être stockée en aliquotes entre -15 et -25 °C jusqu′à 6 mois.
Autres remarques
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Washing Buffer 10x concentrated
  • Maleic acid Buffer 10x concentrated
  • Blocking Solution 10x concentrated
  • Detection Buffer 10x concentrated
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicabledoes not flash
Point d'éclair (°C)
Not applicabledoes not flash
Shiho Torii et al.
Cell reports, 35(3), 109014-109014 (2021-04-12)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has been identified as the causative agent of coronavirus disease 2019 (COVID-19). Although multiple mutations have been observed in SARS-CoV-2, functional analysis of each mutation of SARS-CoV-2 has been limited by the lack
Dan Sun et al.
Oncology letters, 20(4), 8-8 (2020-08-11)
Since human bladder cancer (BC) is a common malignancy of the urinary system with poor prognosis, it is crucial to clarify the molecular mechanisms of BC development and progression. To the best of our knowledge, the current study demonstrated for
James A Baum et al.
Journal of economic entomology, 105(2), 616-624 (2012-05-23)
The plant bugs Lygus hesperus Knight (Hemiptera: Miridae) and L. lineolaris (Palisot de Beauvois) have emerged as economic pests of cotton in the United States. These hemipteran species are refractory to the insect control traits found in genetically modified commercial
Siqian Feng et al.
Genetics, 217(3) (2021-03-28)
We describe a simple and efficient technique that allows scarless engineering of Drosophila genomic sequences near any landing site containing an inverted attP cassette, such as a MiMIC insertion. This two-step method combines phiC31 integrase-mediated site-specific integration and homing nuclease-mediated
James V McCann et al.
Genesis (New York, N.Y. : 2000), 58(7), e23369-e23369 (2020-06-17)
Extracellular vesicles (EVs) are abundant, lipid-enclosed vectors that contain nucleic acids and proteins, they can be secreted from donor cells and freely circulate, and they can be engulfed by recipient cells thus enabling systemic communication between heterotypic cell types. However