11603558001
Roche
DIG Easy Hyb™
suitable for hybridization, solution
Synonyme(s) :
système DIG
407,00 $
About This Item
407,00 $
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500 mL
Fabricant/nom de marque
Roche
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
hybridization: suitable
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Qualité
Autres remarques
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available