Documents
11093274910
Roche
Anti-digoxigénine-AP, fragments Fab
from sheep
Synonyme(s) :
anti-digoxigénine, digoxigénine
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 200 μL (150 U)
Fabricant/nom de marque
Roche
Isotype
IgG
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La digoxigénine est un haptène utilisé pour le marquage et la détection d′acides nucléiques. Ce produit contient des fragments Fab d′anticorps polyclonaux anti-digoxigénine, conjugués à la phosphatase alcaline. L′anti-digoxigénine-AP, fragments Fab, est utilisé pour la détection des composés marqués à la digoxigénine.
Spécificité
L′anticorps polyclonal de mouton est spécifique à la digoxigénine et à la digoxine et ne présente aucune réactivité croisée avec les autres stéroïdes, notamment les œstrogènes et androgènes.
Inactivation à la chaleur : oui
Application
Utiliser l′anti-digoxigénine-AP, fragments Fab, pour la détection des composés marqués à la digoxigénine dans les applications suivantes :
  • Puces à ADNc
  • Hybridation sur colonies/plaques
  • Dot blots
  • ELISA
  • Essai de décalage de gel
  • Immunohistochimie
  • Hybridation in situ
  • Blot de séquençage de l′ADN non radioactif
  • Northern blots
  • Essais de protection à la RNase
  • Southern blots
  • Western blots
  • Hybridation in situ en fluorescence
  • Hybridation in situ sur coupes et Hybridation in situ sur préparations complètes
  • Essai de décalage de mobilité électrophorétique
Notes préparatoires
Après immunisation avec la digoxigénine, l′IgG de mouton a été purifiée par chromatographie d′échange d′ions, et l′IgG spécifique a été isolée par immunosorption. Les fragments Fab obtenus par digestion à la papaïne ont été purifiés par exclusion stérique, conjugués au marqueur spécifique et stabilisés dans du tampon.
Concentration de travail : La concentration de travail du conjugué dépend de l′application et du substrat. Les concentrations suivantes peuvent servir de guide :
  • Dot blots : 150 mU/ml
  • ELISA : 150 à 300 mU/ml
  • Immunohistochimie/immunocytochimie : 250 à 500 mU/ml
  • Hybridation in situ : 1,5 à 7,5 U/ml
  • Southern blots : 150 mU/ml
  • Western blots : 250 à 500 mU/ml
Solution de travail : Northern blots, Southern blots
100 mM acide maléique, 150 mM NaCl, pH 7,5.
Western blots
50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7,5
Autres applications
100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7,5
Pour réduire la liaison non spécifique : 1 % de réactif de blocage (p/v) ou 1 à 5 % de sérum de veau fœtal inactivé à la chaleur (v/v) ou de sérum de mouton normal.
Conditions de stockage (solution de travail) : Le conjugué dilué est stable entre 2 et 8 °C pendant 12 heures.
Il est impératif de le préparer fraîchement juste avant l′emploi.
Remarque sur l'analyse
  • Réactivité croisée avec la digitoxine et la digitoxigénine : <1 %
  • Aucune réactivité croisée avec les stéroïdes humains œstrogéniques et androgéniques, p. ex. œstradiol ou testostérone
  • Réactivité croisée avec la digoxine : inconnu
  • Le conjugué ne se lie pas du tout à lui-même
  • Normalement, une molécule de conjugué se lie à une molécule de digoxigénine, bien qu′il existe deux sites de liaison possibles pour la digoxigénine
  • Une liaison non spécifique à l′ARN n′est pas anticipée
Autres remarques
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Exorhodopsin and melanopsin systems in the pineal complex and brain at early developmental stages of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus).
Eilertsen M, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 522(18), 4003-4022 (2014)
Use of In Situ Hybridization to Examine Gene Expression in the Embryonic, Neonatal, and Adult Urogenital System.
Rumballe B A, et al.
Kidney Development: Methods and Protocols, 223-239 (2012)
The digoxigenin (DIG) system for non-radioactive labelling and detection of nucleic acids-an overview.
<BIG>Holtke HJ, et al.</BIG>
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 41, 883-905 (1995)
Tara C Carlisle et al.
The Journal of comparative neurology, 522(4), 861-875 (2013-08-14)
Electrical synapses are expressed prominently in the developing and mature nervous systems. Unlike chemical synapses, little is known about the developmental role of electrical synapses, reflecting the limitations imposed by the lack of selective pharmacological blockers. At a molecular level
Jer-Cherng Chang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(32), 13371-13376 (2009-08-12)
A signature of eclosion hormone (EH) action in insect ecdysis is elevation of cGMP in Inka cells, leading to massive release of ecdysis triggering hormone (ETH) and ecdysis initiation. Although this aspect of EH-induced signal transduction is well known, the
Articles
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.