MilliporeSigma
Passer à
CDP-RO
Roche
CDP-Star®
Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate
Synonyme(s) :
Substrat chimiluminescent CDP-Star®, prêt à l’emploi, cdp-star, Phosphate de 2-chloro-5-(4-méthoxyspiro[1,2-dioxétane-3,2′-(5-chlorotricyclo[3.3.1.13.7]décan])-4-yl]-1-phényle disodique, 2-Chloro-5-(4-méthoxyspiro[1,2-dioxétane-3,2′-(5-chlorotricyclo[3.3.1.13.7]décan])-4-yl]-1-phénylphosphate disodique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
461,00 $
2 x 1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
781,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H19Cl2O7Na2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.20
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
461,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
>98%
form
solution
packaging
bottle of 1 mL (11685627001[25 mM]), bottle of 2 × 1 mL (11759051001[25 mM])
manufacturer/tradename
Roche
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[C@]1(C2)C[C@H]3C4(OOC4(C5=CC(OP([O-])([O-])=O)=C(Cl)C=C5)OC)[C@@H]2C[C@@H](C1)C3
InChI
1S/C18H21Cl2O7P.2Na/c1-24-18(14-6-13(2-3-15(14)19)25-28(21,22)23)17(26-27-18)11-4-10-5-12(17)9-16(20,7-10)8-11;;/h2-3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1H3,(H2,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,12+,16-,17?,18?;;
InChI key
UKWLRLAKGMZXJC-VCCHNUGISA-L
General description
Contenu
Solution 25 mM (12,38 mg/ml), concentration 100x
Application
Produit servant à la détection non radioactive de sondes d′acides nucléiques marqués sur des blots de membrane :
  • Southern blots[1]
  • Northern blots[2]
  • Dot blots
  • Hybridation sur colonies/plaques
  • Essai de retard de migration sur gel
Features and Benefits
CDP-Star est un substrat chimiluminescent de la phosphatase alcaline qui permet de détecter rapidement et de manière ultra-sensible les biomolécules, en produisant extrêmement rapidement une lumière visible. L′émission de lumière est enregistrée sur un film radiographique (à rayons X) ou sur des systèmes d'imagerie par luminescence.
  • Gagnez du temps grâce à un substrat rapide et ultra-sensible.
  • Décapez et ré-appliquez facilement les sondes chimiques sur les membranes.
  • Optez pour plusieurs expositions allant jusqu′à deux jours pour chaque expérience.
  • Ré-utilisez le substrat après l′avoir filtré et stocké dans de l′azide de sodium.
Preparation Note
Conditions de stockage (solution de travail) : Tampon de lavage : entre 15 et 25 °C, stable
Tampon d′acide maléique : entre 15 et 25 °C, stable
Tampon de détection : entre 15 et 25 °C, stable
Solution de blocage : toujours préparer de frais
Solution d′anticorps : entre 2 et 8 °C
Analysis Note
Pureté : Purifié par HPLC.
Other Notes
  • Il convient que la première exposition du film radiographique dure de 5 à 15 minutes. Examiner le film puis déterminer d′autres temps d′exposition d′après le résultat initial.
  • Le processus ne requiert aucune étape de pré-incubation.
  • Appliquer rapidement le substrat afin d′éviter les ombres grises dues aux gouttes de substrat et au séchage de la membrane (menant à un bruit de fond élevé et inégal).
  • Ne pas utiliser de film étirable en plastique pour recouvrir le blot ; utiliser des sacs d′hybridation, des systèmes de protection du type transparent (feuille d′acétate), ou deux feuilles de film transparent.
  • Les temps d′exposition sont plus courts qu′en CSPD.
  • Ne pas utiliser de membranes en nitrocellulose.
  • Il est possible de répéter l′exposition jusqu′à deux jours après l′ajout du substrat.
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Legal Information
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C0712CSPD-ROSML2915
CDP-Star® Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate
Roche
CDP-RO
CDP-Star®
assay
>98%
assay
≥75% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solution
form
liquid
form
solution
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
packaging
bottle of 1 mL (11685627001[25 mM]), bottle of 2 × 1 mL (11759051001[25 mM])
packaging
-
packaging
pkg of 1 mL (11655884001[25mM]), pkg of 2 × 50 mL (11755633001[0.25mM] ready-to-use)
packaging
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available