11681451001
Roche
NBT/BCIP Stock Solution
Synonyme(s) :
5-bromo-4-chloro-3-indoyl phosphate, BCIP
196,00 $
En stockDétails
About This Item
196,00 $
En stockDétails
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Poids mol.
817.7
Conditionnement
pkg of 8 mL
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Formulas: NBT: C40H30Cl2N10O6, BCIP: C8H6NO4BrClP x C7H9N
Evaluation: visually
Application
Forme physique
Note: The color of the solution can vary from yellowish to light brown.
Notes préparatoires
Always prepare this solution fresh shortly before use.
- For all applications except DIG System: Add 200 μl of the stock solution to 10 ml 0.1 M Tris-HCl, pH 9.5 (20 °C), 0.1 M NaCl, 0.05 M MgCl2.
- For DIG System applications: Add 200 μl of the stock solution to 10 ml 0.1 M Tris-HCl, pH 9.5 (20 °C), 0.1 M NaCl
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash