X4626
XTT sodium salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide inner salt, 2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide inner salt
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥90%
Forme
powder
Conditions de stockage
dry at room temperature
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
protein quantification: suitable
Application(s)
detection
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].COc1cc(c(cc1-n2nc(n[n+]2-c3cc(c(cc3OC)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)C(=O)Nc4ccccc4)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H17N7O13S2.Na/c1-41-17-8-15(28(31)32)19(43(35,36)37)10-13(17)26-24-21(22(30)23-12-6-4-3-5-7-12)25-27(26)14-11-20(44(38,39)40)16(29(33)34)9-18(14)42-2;/h3-11H,1-2H3,(H2-,23,30,35,36,37,38,39,40);/q;+1/p-1
Clé InChI
JACYMBNQPPWQML-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Principe
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Self-react. C
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable