MilliporeSigma
Passer à
96992
Kit de comptage de cellules - 8
for quantitation of viable cell number in proliferation and cytotoxicity assays
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 tests
Vérifier la disponibilité des articles du panier
132,00 $
500 test
Vérifier la disponibilité des articles du panier
546,00 $
3000 test
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
2 750,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
132,00 $
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
color
lightdeep red
pH
6-8
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Le Kit de comptage de cellules - 8 (CCK-8) est pratique à utiliser du fait du WST-8 (sel monosodique de 2-(2-méthoxy-4-nitrophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-(2,4-disulfophényl)-2H-tétrazolium), qui produit un colorant (le formazan) hydrosoluble par bioréduction en présence d′un transporteur d′électrons, le 1-méthoxy PMS. Aucun prémélange n′est requis : la solution de CCK-8 est directement ajoutée aux cellules. Le WST-8 est bioréduit par des déshydrogénases cellulaires en un produit orange, le formazan, qui est soluble dans les milieux de culture tissulaire. La quantité de formazan produite est directement proportionnelle au nombre de cellules vivantes. La solution de CCK-8 étant très stable et faiblement cytotoxique, il est possible de procéder à des incubations plus longues, de l′ordre de 24 à 48 heures.
Le Kit de comptage de cellules - 8 permet de réaliser des analyses colorimétriques sensibles afin de déterminer le nombre de cellules viables dans les essais de prolifération et de cytotoxicité. La sensibilité de détection obtenue est supérieure à celle de n′importe quel autre sel de tétrazolium comme le MTT, le XTT ou le MTS.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
14650C14581C14340C
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
400
color
lightdeep red
color
-
color
-
color
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How, much volume to be used for 12 well plate. For e.g I am growing cells in my 12 well plate over a thin film. some paper mentions to use 10%, so if I add 100ul with 1ml media. will it work? 
    1 answer
    1. Yes, 10% of the culture volume is suitable for use. The kit instructions require 10uL of reagent per 100ul culture volume in a 96 well format. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/381/017/96992dat.pdf
      Please see the following link to review troubleshooting tips that may also be of interest:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/129/020/96992-product-information.pdf
      Helpful?
  2. What is the solution volume provided in the "3000 tests"?
    1 answer
    1. The 96992-3000TESTS vial will include 30 milliliters of reagent.
      Helpful?
  3. 100 Test means 100 wells, so only one 96-well plate?
    1 answer
    1. The reagents provided in kit 96992 are sufficient for 100 tests. A 96 well microplate is not included with the kit. The customer must provide the 96 well plate. Although a solid 96 well plate can be used, a 96 well microplate with removable strips will allow for the most efficient use of the kit.
      Helpful?
  4. How much volume (in milliliters) is present in each vial of the CCK-8 solution?
    1 answer
    1. The volume supplied for Product No. 96992, Cell Counting Kit, is as follows:
      •100 tests: 1 ml x 1 vial
      •500 tests: 5 ml x 1 vial
      •3000 tests: 5 ml x 6 vials
      Helpful?
  5. What are the volumes of reagents included in the 96992-100test-F kit?
    1 answer
    1. Supplier information specifies that the kit contains 6 bottles, each containing 5 ml of solution. Based on the product datasheet, each well of a well-plate requires 10 microliters of solution, indicating that for 3000 tests, the kit should contain 30 ml of solution. Using these calculations, for the 100 test kit, each bottle would contain approximately 167 microliters of solution (5 ml divided by 30 = 167 microliters).
      Helpful?
  6. Is this kit suitable for use with HEK293 or HEK293f cells?
    1 answer
    1. Yes, the 96992 kit can be utilized to stain both HEK293 and HEK293B cells. The Cell Count kit is not cell type-specific and is expected to function effectively for counting viable mammalian cells. In this kit, the WST-8 dye, which is a formazan stain is specific to viable cells and is not present in nonviable cells.
      Helpful?
  7. Hi, what is the solution volume provided in the "500 tests" SKU? Thanks in advance, Aviv.
    1 answer
    1. The 500 test volume is 5 mL. See the links below to the Product datasheet and the Product Troubleshooting Guide for additional information.
      Product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/381/017/96992dat.pdf
      Troubleshooting Guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/129/020/96992-product-information.pdf