Principaux documents
11644793001
Roche
Kit de détection de cytotoxicité (LDH)
suitable for protein quantification, suitable for cell analysis, detection, sufficient for ≤2,000 tests
Synonyme(s) :
LDH
2000 TESTS
959,00 $
959,00 $
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
Changer de vue
2000 TESTS
959,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
959,00 $
Disponible pour expédition le28 avril 2025Détails
Utilisation
sufficient for ≤2,000 tests
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
protein quantification: suitable
λmax
490 nm
Application(s)
cell analysis
detection
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
−20°C
Description générale
Alternative non radioactive au test de libération de [51Cr] et [3H]-thymidine.
Test colorimétrique de quantification de la mort cellulaire et de la lyse cellulaire, basé sur la mesure de l′activité lactate déshydrogénase (LDH) libérée dans le surnageant par le cytosol des cellules endommagées.
Application
Le Kit de détection de cytotoxicité (LDH) est une méthode simple et rapide de quantification de la cytotoxicité/cytolyse basée sur la mesure de l′activité LDH libérée par les cellules endommagées sur des plaques à 96 puits. Le kit peut donc être utilisé dans de nombreux systèmes cellulaires in vitro différents lorsque la membrane plasmique est détériorée. Exemples :
  • Détection et quantification de la cytotoxicité à médiation cellulaire.
  • Détermination de la cytolyse induite par des médiateurs.
  • Détermination du potentiel cytotoxique de composés en recherche environnementale et médicale, ainsi que dans les industries agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique.[1][2][3]
  • Détermination de la mort cellulaire dans des bioréacteurs.
  • Évaluation de la biocompatibilité de divers supports de croissance de cellules osseuses employés en ingénierie ostéo-tissulaire.[4][5]
Conditionnement
1 kit constitué de 2 éléments.
Notes préparatoires
Solution de travail : Flacon 1Catalyseur :
Reconstituer le lyophilisat dans 1 ml d′eau doublement distillée pendant 10 minutes puis bien homogénéiser.
Flacon 2 Solution de colorant :
Solution prête à l′emploi.
Mélange réactionnel
Pour 100 tests : Juste avant utilisation, mélanger 250 μl du flacon 1 avec 11,25 ml du flacon 2.
Pour 400 tests : Juste avant utilisation, ajouter le volume total du catalyseur (1 ml) au volume total
de la solution de colorant (45 ml) et bien mélanger.
Remarque : Il est recommandé de ne pas stocker le mélange réactionnel ; il doit être préparé immédiatement avant utilisation.
Conditions de stockage (solution de travail) : entre 2 et 8 °C
Le lyophilisat est stable entre 2 et 8 °C.
La solution de catalyseur reconstituée est stable quatre semaines entre 2 et 8 °C.
Une fois congelée, la solution de colorant est stable plusieurs semaines entre 2 et 8 °C.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Catalyst (Diaphorase/NAD+ mixture)
  • Dye Solution (INT and sodium lactate)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Sabine Sewing et al.
PloS one, 11(7), e0159431-e0159431 (2016-07-22)
Single stranded oligonucleotides (SSO) represent a novel therapeutic modality that opens new space to address previously undruggable targets. In spite of their proven efficacy, the development of promising SSO drug candidates has been limited by reported cases of SSO-associated hepatotoxicity.
Guo-qian He et al.
Molecular brain, 8, 88-88 (2015-12-25)
Growth arrest and DNA-damage inducible protein 45 beta (Gadd45b) is serving as a neuronal activity sensor. Brain ischemia induces the expression of Gadd45b, which stimulates recovery after stroke and may play a protective role in cerebral ischemia. However, little is
Shilpee Singh et al.
Nitric oxide : biology and chemistry, 32, 21-28 (2013-04-17)
Surges of nitric oxide compromise mitochondrial respiration primarily by competitive inhibition of oxygen binding to cytochrome c oxidase (complex IV) and are particularly injurious in neurons, which rely on oxidative phosphorylation for all their energy needs. Here, we show that
Therese Ostberg et al.
Arthritis research & therapy, 10(1), R1-R1 (2008-01-09)
High mobility group box chromosomal protein 1 (HMGB1) is a nuclear protein that acts as a pro-inflammatory mediator following extracellular release. The protein is aberrantly expressed extracellularly in the settings of clinical and experimental synovitis. Therapy based on HMGB1 antagonists
Kacper A Wojtal et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 307(7), G673-G688 (2014-06-28)
Solute carrier (SLC) transporters mediate the uptake of biologically active compounds in the intestine. Reduced oxygenation (hypoxia) is an important factor influencing intestinal homeostasis. The aim of this study was to investigate the pathophysiological consequences of hypoxia on the expression
Articles
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Contenu apparenté
Cytotoxicity Detection Kit (LDH) Protocol & Troubleshooting