Documents
11175025910
Roche
Kit de marquage d'ARN à la digoxigénine (SP6/T7)
greener alternative
sufficient for 2 x 10 labeling reactions, kit of 1 (12 components), suitable for hybridization, suitable for Southern blotting
Synonyme(s) :
marquage d'ARN, système DIG
About This Item
Code UNSPSC :
41105500
Utilisation
sufficient for 2 x 10 labeling reactions
Niveau de qualité
Conditionnement
kit of 1 (12 components)
Fabricant/nom de marque
Roche
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
hybridization: suitable
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Description générale
Durée du test : 145 minutes
Échantillons
  • ADN plasmidique linéarisé
  • Produit de PCR
Principe
Le kit de marquage d'ARN à la digoxigénine (DIG) produit des sondes d'ARN simple brin marquées à la digoxigénine de longueur connue. Une ARN polymérase SP6 ou T7 transcrit ces sondes in vitro à partir de l'ADN matrice (en présence d'UTP marqué à la digoxigénine).
Marquage d'ARN par transcription in vitro
L'ADN à transcrire est cloné dans le site de clonage multiple de vecteurs de transcription adaptés (p. ex. pSPT 18 ou 19), qui contiennent des promoteurs des ARN polymérases SP6 et T7. L'ADN matrice adjacent est linéarisé au niveau d'un site adéquat et les ARN polymérases sont utilisées pour produire des transcrits "run off". La sonde DIG-UTP est incorporée dans le transcrit. On trouve une sonde DIG-UTP tous les 20 à 25 nucléotides de l'ARN néosynthétisés. Puisque la concentration en nucléotides ne devient pas limitante dans la réaction de transcription classique, cette réaction permet de produire de grandes quantités d'ARN marqué.
Kit permettant le marquage d'ARN à la digoxigénine-UTP par transcription in vitro à l'aide des polymérases SP6 et T7. Cette technique permet de produire des sondes d'ARN simple brin de longueur connue qui peuvent être utilisées dans divers procédés d'hybridation.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins un des douze principes de la chimie verte. Ce produit chimique est conçu pour être plus sûr.  Le système DIG constitue une alternative à la radioactivité qui est à la fois sensible et rentable pour le marquage et la détection des acides nucléiques. De nombreux articles documentent la souplesse d'emploi du système DIG, montrant que le marquage radioactif n'est plus la seule solution envisageable pour le marquage de l'ADN en vue de son hybridation.
Spécificité
Sensibilité et spécificité
Les sondes d'ARN marquées à la digoxigénine permettent de détecter des gènes présents en copie unique dans à peine 1 μg d'ADN de mammifère dans les conditions de test suivantes : le mélange d'hybridation contient 20 à 100 ng de sonde marquée par millilitre et la sonde liée est détectée à l'aide d'anticorps anti-digoxigénine couplés à la phosphatase alcaline et visualisée au moyen du substrat chimiluminescence CDP-Star.
Inactivation à la chaleur : Arrêter la réaction en ajoutant 2 μl d'EDTA 0,2 M (pH 8,0).
Application
Ce kit permet le marquage de l'ARN avec une sonde DIG-11-UTP par transcription in vitro à l'aide des ARN polymérases SP6 et T7. Des transcrits "run off" marqués à la digoxigénine (DIG) sont synthétisés à haut rendement et peuvent être utilisés dans divers procédés d'hybridation :
  • Northern blots
  • Southern blots
  • Hybridation in situ
  • Transfert de plages de lyse ou de colonies
  • Essais de protection à la RNase
En raison de leur forte spécificité et de leur haute sensibilité, les sondes marquées à la digoxigénine peuvent être utilisées pour la détection de gènes présents en copie unique dans 1 μg d'ADN humain total.
Remarque : Étant donné que la liaison entre la digoxigénine et l'UTP résiste aux bases, l'ARN marqué à la digoxigénine peut être fragmenté par traitement basique. Une légère réduction de la taille de la sonde d'ARN marquée à la digoxigénine peut en faire un outil plus adapté à certains procédés d'hybridation in situ.
Conditionnement
1 kit contenant 12 composants.
Qualité
Principe du test : La matrice d'ADN à transcrire est clonée dans le site de clonage multiple de vecteurs de transcription adaptés, qui contiennent des promoteurs des ARN polymérases SP6 et/ou T7. Après linéarisation au niveau d'un site adéquat, l'ARN est transcrit en présence d'UTP marqué à la digoxigénine (DIG-UTP). En conditions normales, 1 μg de matrice donne environ 10 μg d'ARN complet marqué à la digoxigénine.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • pSPT18 DNA 0.25 mg/ml
  • pSPT19 DNA 0.25 mg/ml
  • Control DNA 1, pSPT18-Neo, cleaved with Pvu II 0.25 mg/ml
  • Control DNA 2, pSPT19-Neo, cleaved with Pvu II 0.25 mg/ml
  • DIG-labeled Control RNA, DIG-labeled "antisense" neo RNA 100 ng/µl
  • Unlabeled Control RNA, neo poly (A) "sense" RNA 200 µg/ml
  • NTP Labeling Mixture 10x concentrated
  • Transcription Buffer 10x concentrated
  • DNase I, RNase-free 10 U/µl
  • Protector RNase Inhibitor 20 U/µl
  • SP6 RNA Polymerase 20 U/µl
  • T7 RNA Polymerase 20 U/µl
Afficher tout (12)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Anna Karlgren et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (26)(26), doi:10-doi:10 (2009-04-21)
The high-throughput expression analysis technologies available today give scientists an overflow of expression profiles but their resolution in terms of tissue specific expression is limited because of problems in dissecting individual tissues. Expression data needs to be confirmed and complemented
Yu Liang et al.
Molecular medicine reports, 5(4), 1087-1091 (2012-01-17)
Schistosoma japonicum (S. japonicum) is an extremely harmful pathogen, which infects humans and causes severe public health problems. To date, no effective therapeutic drugs for this pathogen are available. In this study, we designed and constructed three hammerhead ribozymes targeting
Nathan Luebbering et al.
PloS one, 8(10), e76775-e76775 (2013-10-23)
The DYRKs (dual-specificity tyrosine phosphorylation-regulated kinases) are a conserved family of protein kinases that are associated with a number of neurological disorders, but whose biological targets are poorly understood. Drosophila encodes three Dyrks: minibrain/Dyrk1A, DmDyrk2, and DmDyrk3. Here we describe
Parvaneh Alizadeh et al.
Experimental eye research, 83(3), 679-687 (2006-05-11)
Cystatin C is the major inhibitor of the cysteine cathepsins. Polymorphisms in the cystatin C gene have recently been associated with the risk of developing Age-related Macular Degeneration (AMD). Oxidative stress is also thought to play a key role in
Maria Lynn Spletter et al.
Neural development, 2, 14-14 (2007-07-20)
Precise connections of neural circuits can be specified by genetic programming. In the Drosophila olfactory system, projection neurons (PNs) send dendrites to single glomeruli in the antenna lobe (AL) based upon lineage and birth order and send axons with stereotyped
Articles
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Protocoles
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).