Principaux documents
11277073910
Roche
Mélange de marquage d′ARN à la DIG
sufficient for 20 reactions, solution
Synonyme(s) :
marquage d'acide nucléique
40 μL
326,00 $
326,00 $
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
Changer de vue
40 μL
326,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105500
326,00 $
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
Forme
solution
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 20 reactions
Conditionnement
pkg of 40 μL
Fabricant/nom de marque
Roche
Impuretés
Ribonuclease, none detected (up to 20 µl using MSII-RNA)
Couleur
colorless
Solubilité
water: miscible
Température de stockage
−20°C
Description générale
Efficacité du marquage : Environ 10 μg d′ARN de taille complète attendue marqué à la digoxigénine est transcrit à partir de 1 μg d′ADN de matrice linéaire.
Durée de l′essai : 135 minute
Échantillons
ADN de plasmide linéarisé
L′ADN à transcrire est cloné dans le site de clonage multiple d′un vecteur de transcription adapté, qui contient un promoteur de l′ARN polymérase SP6, T7 ou T3 en position adjacente. Pour la transcription des transcrits « run off », le plasmide est linéarisé par une enzyme de restriction. Des enzymes de restriction qui créent des extrémités 5′ sortantes doivent être utilisées ; ne pas utiliser d′extrémités 3′ sortantes. L′ADN de matrice linéarisé doit être purifié par extraction au phénol/chloroforme et précipitation à l′éthanol pour éviter la contamination par une RNase. Pour la transcription « run around », un plasmide circulaire est utilisé comme matrice.
Produit de la PCR :
Les fragments de PCR contenant des séquences de promoteur de l′ARN polymérase peuvent également être utilisés comme matrices pour la transcription. Il est recommandé de purifier les fragments de PCR à l′aide de colonnes HighPure.
Des sondes d′ARN simple brin de taille définie et marquées à la DIG sont générées par transcription in vitro. Le DIG-11-UTP est incorporé par les ARN polymérases SP6, T7 et T3 à un taux d′environ 1 par 20 à 25 nucléotides de transcrit dans les conditions standard. Le mélange de marquage d′ARN à la DIG est spécifiquement conçu pour être utilisé avec les ARN polymérases SP6, T7 et T3, qui sont fournies avec un tampon de transcription optimisé.
Mélange pratique pour marquer l′ARN avec digoxigénine-11-UTP.
Contenu
Solution 10x avec :
10 mM ATP, CTP, GTP (chaque), 6,5 mM UTP, 3,5 mM DIG-11-UTP.
Spécificité
Inactivation à la chaleur : Arrêter la réaction en ajoutant 2 μl d′EDTA 0,2 M (pH 8,0).
Application
Marquage de l′ARN avec digoxigénine-11-UTP par transcription in vitro à l′aide des ARN polymérases SP6, T7 et T3. L′ARN marqué à la DIG est employé dans diverses techniques d′hybridation :
  • Northern blots[1]
  • Southern blots
  • Dot blots
  • Transfert de plages de lyse ou de colonies
  • Essais de protection à la RNase
  • Chromosomes, cellules et coupes de tissus in situ[2][3]
Caractéristiques et avantages
Le mélange de marquage d′ARN à la DIG est spécifiquement conçu pour être utilisé avec les ARN polymérases SP6, T7 et T3 de Roche, qui sont fournies avec un tampon de transcription optimisé.
Qualité
Contrôle fonctionnel réalisé avec le kit de marquage d′ARN à la DIG et le kit de détection des acides nucléiques marqués à la DIG.
Autres remarques
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Ryan B MacDonald et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 239(8), 2298-2306 (2010-07-27)
The Dlx genes encode a family of transcription factors important for the development of the vertebrate forebrain. These genes have very similar expression domains during the development of the telencephalon in mice and play a role in gamma-aminobutyric acid (GABAergic)
Nathalie Bessodes et al.
PLoS genetics, 8(12), e1003121-e1003121 (2012-12-29)
During echinoderm development, expression of nodal on the right side plays a crucial role in positioning of the rudiment on the left side, but the mechanisms that restrict nodal expression to the right side are not known. Here we show
Marco Nousch et al.
Journal of cell science, 126(Pt 18), 4274-4285 (2013-07-12)
Post-transcriptional regulatory mechanisms are widely used to control gene expression programs of tissue development and physiology. Controlled 3' poly(A) tail-length changes of mRNAs provide a mechanistic basis of such regulation, affecting mRNA stability and translational competence. Deadenylases are a conserved
Jiabin Chen et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 20(3), 650-660 (2009-07-03)
Experience-dependent plasticity of the adult visual cortex underlies perceptual learning and recovery of function following central nervous system lesions. To reveal the signal transduction cascades involved in adult cortical plasticity, we utilized a model of remapping of cortical topography following
Ya Zhang et al.
Open biology, 10(9), 200172-200172 (2020-09-09)
Somatostatin (SS) and allatostatin-C (ASTC) are structurally and evolutionarily related neuropeptides that act as inhibitory regulators of physiological processes in mammals and insects, respectively. Here, we report the first molecular and functional characterization of SS/ASTC-type signalling in a deuterostome invertebrate-the
Articles
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Protocoles
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).