Documents
10775835001
Roche
Albumine de sérum bovin, fraction V, sans acides gras
98.5% (electrophoresis), Fatty acids (total) ≤0.2 mg/g, Triglycerides (enzym.) free, Immunoglobulins not detectable, microbiological culture: suitable, USA origin
Synonyme(s) :
Sérum albumine bovine, Albumine bovine, BSA, sérum de bovin
About This Item
Code UNSPSC :
12352106
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Pureté
98.5% (electrophoresis)
Forme
lyophilized
Poids mol.
Mr 68 kDa
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
Roche
Origine
USA origin
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
ligand binding assay: suitable
Impuretés
Immunoglobulins, none detected
Triglycerides, none detected
≤0.2 mg/g fatty acids
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
Qualité optimale pour la recherche sur les acides gras et les lipides.
La BSA est une chaîne polypeptidique simple exempte de glucides et constituée de 583 résidus d′acides aminés. À pH 5-7, elle contient 17 ponts disulfure intra-chaîne et un groupe sulfhydryle.
Application
L'albumine de sérum bovin, fraction V, sans acides gras est utilisée :
  • En recherche pour étudier le métabolisme lipidique des systèmes biologiques.
  • Pour identifier les mécanismes de transport au sein des organismes vivants.
  • Pour étudier l'établissement des liaisons avec les ligands.
  • Pour examiner les liaisons ioniques.
  • Dans la préparation de solutions durant l'isolement de cardiomyocytes.
  • Comme solution de blocage pour incuber les embryons analysés par immunofluorescence.
  • En interférométrie à double polarisation (DPI) pour étudier l'interaction entre les peptides membranaires actifs et les bicouches artificielles.
Actions biochimiques/physiologiques
Les acides gras, qui sont insolubles dans le plasma circulant, sont principalement transportés par l'albumine sérique. L'albumine de sérum humain et l'albumine de sérum bovin ont une homologie de séquences de 76 %. Protéine la plus abondante de l'appareil circulatoire, l'albumine contribue à la régulation du pH sanguin et transporte un certain nombre de substances endogènes et exogènes comme les acides gras, les métaux, les acides aminés, les stéroïdes et les médicaments.
Caractéristiques et avantages
  • Produit exempt d'acides gras d'après les procédures de contrôle qualité actuellement en vigueur (convient à la recherche sur les lipides)
  • Haute qualité
  • Faible teneur en ions de métaux lourds
  • Stabilité à long terme
Qualité
Pureté : ≥albumine 98,5 % (électrophorèse), protéines 98 %
Contaminants : <0,2 mg d'acides gras/g, triglycérides non détectables (méthode enzymatique), immunoglobulines non détectables (méthode d'Ouchterlony), ≤5 % de H2O,≤30 ppm de métaux lourds
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Examination of the Interaction between a Membrane Active Peptide
and Artificial Bilayers by Dual Polarisation Interferometry
Payne JAE, et al.
Bio-protocol, 7(1), 1-12 (2017)
Relief of endoplasmic reticulum stress enhances DNA damage repair and improves development of pre-implantation embryos
Dicks N, et al.
PLoS ONE, 12(11), e0187717-e0187717 (2017)
Geronimo Matteo et al.
Endocrinology, 162(6) (2021-03-12)
Human studies consistently show an association between exposure to persistent organic pollutants, including 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD, aka "dioxin"), and increased diabetes risk. We previously showed that a single high-dose TCDD exposure (20 µg/kg) decreased plasma insulin levels in male and female
Jelena Branovets et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 305(4), H506-H520 (2013-06-25)
Disruption of the creatine kinase (CK) system in hearts of CK-deficient mice leads to changes in the ultrastructure and regulation of mitochondrial respiration. We expected to see similar changes in creatine-deficient mice, which lack the enzyme guanidinoacetate methyltransferase (GAMT) to
Putnam F
The Plasma Proteins: Structure, Function, and Genetic Control, 5 (2012)