| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
100 mg | Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd. | 176,00 $ |
500 mg | Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd. | 542,00 $ |
1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 020,00 $ |
2.5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 860,00 $ |
176,00 $
Disponible dès aujourd'huiDétails
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
>1.5 U/mg (Lyophilizate, Collagenase activity)
packaging
pkg of 1 g (11249002001), pkg of 100 mg (11213857001), pkg of 2.5 g (11213873001), pkg of 500 mg (11213865001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
0.5-2.5 mg/mL
technique(s)
tissue processing: suitable
color
light brown to brown
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Clostripain 24.099 U/mg, Protease 4.4 U/mg (Proteases), Trypsin 53.428 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
General description
Note : La collagénase P est une préparation non stérile du surnageant d′une culture de Clostridium histolyticum. Elle n′a pas été conçue pour l′isolement d′îlots pancréatiques en vue d'une transplantation chez l′homme et n′est pas destinée à cet usage, elle ne doit donc pas être utilisée dans ce cadre.
Application
Biochem/physiol Actions
Activité collagénase : >0,15 U/mg (selon Wünsch) (à +25 °C, substrat : 4-phényl-azobenzyl-oxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg)
Activités des enzymes contaminantes : activité trypsine, clostripaïne et protéase totale.
La collagénase P présente une activité collagénase très élevée (>1,5 U/mg) et a fait l′objet d'un contrôle fonctionnel dans le cadre de l′isolement d'îlots pancréatiques de souris.
Spécificité : La collagénase dégrade le collagène natif. La clostripaïne, les enzymes de type trypsine et les protéases neutres dégradent également d'autres protéines.
Features and Benefits
Lyophilisat, non stérile
Preparation Note
Inhibiteurs :
Inhibiteurs de la collagénase : EDTA, EGTA, Cys, His, DTT, 2-mercapto-éthanol
La collagénase n′est pas inhibée par le sérum.
Inhibiteurs de la clostripaïne : TLCK
Inhibiteurs de la trypsine : aprotinine, inhibiteur de la trypsine (blanc d'œuf, soja)
Concentration de travail : 0,5 à 2,5 mg/ml
0,5 à 1,5 mg/ml pour l′isolement d′îlots pancréatiques à partir de pancréas de souris et de rat.
Environ 2 mg/ml pour l′isolement d′adipocytes.
Conditions de stockage (solution de travail) : -15 à -25 °C
La solution reconstituée est stable entre -15 et -25 °C. Préparer les aliquotes nécessaires et éviter les congélations et décongélations répétées.
Other Notes
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) tissue processing: suitable | technique(s) tissue processing: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum |
| application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| concentration 0.5-2.5 mg/mL | concentration ~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes), ~2 mg/mL (Isolation of adipocytes) | concentration - | concentration - |
| form lyophilized | form lyophilized | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes