MilliporeSigma
Toutes les photos(8)
Documents
ZSQ240UCVT0
Milli-Q
Système de purification Milli-Q® SQ 240CV
greener alternative
Combined pure RO water production station & ultrapure (Type 1) water dispensing module with repeat preset volume dispensing
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Entrée CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Preset Volume Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Preset Volume Dispenser)
10 L/day max. usage
17 kg operating weight (37.5 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
6 L/min product water instant delivery rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
Hauteur du système
50.3 cm (19.8 in.)
Largeur du système
40.9 cm (16.1 in.)
52.6 cm (20.7 in.) , including Preset Volume Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
Poids
11 kg (24.3 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
Impuretés
Product Water DNase : < 5 pg/mL with SQPAK Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK Bio Final filter
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
≤5 ppb
Entrée
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Sortie
type 3 water (RO water)
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conductivité
0.055 μS/cm
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit a été développé dans le cadre de l'initiative Design for Sustainability (DfS). Cliquez ici pour consulter sa fiche d'évaluation DfS.
Pour savoir comment les systèmes d'eau Milli-Q® SQ 2Series fonctionnent et consulter une présentation complète, rendez-vous sur notre page dédiée.
Le système de purification d'eau Milli-Q® SQ 240CV produit à la fois de l'eau pure obtenue par osmose inverse (OI) et de l'eau ultra pure (Type 1). Il bénéficie d'un distributeur de volume préréglé fixe qui enregistre le volume d'eau ultra pure distribué et le répète. Le système de purification d'eau Milli-Q® SQ 240CV correspond à l'une des six configurations prédéfinies disponibles pour la famille de systèmes Milli-Q® SQ 2Series. Pour cette configuration, la station de production d'eau osmosée et le module de distribution d'eau ultra pure sont regroupés en une seule et même unité qui ne peut être divisée. Elle répond à toutes les attentes des laboratoires en matière d'eau osmosée et d'eau de Type 1.
with SQPAK TOC Quanta Cartridge and SQPAK Final filter
Caractéristiques et avantages
  • Simple à utiliser, le combiné distributeur manuel permet à n'importe quel utilisateur non formé ou nouveau de distribuer de l'eau ultra pure à un débit variant de 1,6 l/min au goutte à goutte.
  • La qualité particulièrement fiable de l'eau ultra pure (Type 1), d'une résistivité de 18,2 MΩ·cm, est indiquée par un voyant LED coloré et le COT est réduit au moyen d'une lampe UV à photo-oxydation intégrée.
  • De l'eau ultra pure fraîchement distribuée est disponible au niveau du module de distribution d'eau ultra pure associé ; lorsque le système est complété avec des modules de distribution d'eau ultra pure autonomes Milli-Q® SQ 200 supplémentaires, l'eau ultra pure est alors disponible à n'importe quel endroit équipé d'une prise électrique grâce à la cuve mobile SQ Switch.
  • Une cartouche d'OI à haut débit (jusqu'à 42 l/h) permet de recharger rapidement (en 6 min seulement) la cuve mobile SQ Switch avec de l'eau osmosée fraîchement produite.
  • La vanne gravitaire (facultative) vous permet de distribuer jusqu'à 6 l/h d'eau osmosée directement à partir de la base de la cuve SQ Switch.
  • La boucle de recyclage de l'eau osmosée récupère 50 % de l'eau rejetée.
  • Le rinçage automatique de la membrane d'OI permet à cette dernière de maintenir un haut niveau de performance.
  • Lorsque la capacité de purification de la cartouche est épuisée, le remplacement ultra facile de cette dernière grâce au mécanisme "Twist & Lock" (verrouillage par rotation) simplifie la maintenance et limite les coûts d'exploitation.
  • La taille compacte du système associée aux économies d'eau et d'énergie réalisées contribue aux efforts des laboratoires en faveur du développement durable.
Composants
Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
Cette référence n'inclut pas :
  • Les cartouches et le filtre final SQPAK
  • La cuve SQ Switch de 3,5 l
  • La vanne gravitaire SQ ou le câble d'alimentation adapté au réseau électrique local
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Applications : analyses de laboratoire classiques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de grade stérilisant. Reportez-vous à la section correspondante du mode d'emploi du système.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Protocoles
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenu apparenté
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.