MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Principaux documents
TANKSQ003
Milli-Q
Cuve Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
greener alternative
Store & protect 3.5 L pure RO water from the production station to the dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems
1 EACH
327,00 $
327,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
327,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NC.75
327,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pkg of 1 unit
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
4 kg operating weight (8.8 lb)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H × W × depth
36.9 cm (14.5 in.) × 12.4 cm (4.9 in.) × 21.2 cm (8.4 in.)
tank volume × W × depth
3.5 L
Compatibilité
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit a été développé dans le cadre de l'initiative Design for Sustainability (DfS). Cliquez ici pour consulter sa fiche d'évaluation DfS.
Pour savoir comment les systèmes d'eau Milli-Q® SQ 2Series fonctionnent et consulter une présentation complète, rendez-vous sur notre page dédiée.
La cuve Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l est au cœur de la famille de systèmes de purification d'eau Milli-Q® SQ 2Series. Elle facilite le transport de l'eau osmosée de la station de production jusqu'au module de distribution d'eau ultra pure. Cette cuve est l'élément essentiel de cinq des six configurations prédéfinies disponibles pour la famille Milli-Q® SQ 2Series. Ces systèmes assurent aux utilisateurs une autonomie totale et peuvent s'adapter aux besoins évolutifs des laboratoires.
Caractéristiques et avantages
  • La cuve mobile SQ Switch est rapidement rechargée en eau osmosée fraîchement produite grâce à la cartouche d'osmose inverse (OI) à haut débit (jusqu'à 42 l/h).
  • La cuve remplie se transporte facilement et en toute sécurité de l'unité de production jusqu'à l'unité de distribution.
  • Son matériau transparent donne instantanément une idée du niveau de l'eau.
  • La mobilité de la cuve permet de distribuer de l'eau ultra pure fraîchement produite à n'importe quel endroit du laboratoire muni d'une prise électrique, à l'aide du module autonome de distribution d'eau ultra pure Milli-Q® SQ 200.
  • Une évolutivité sans limites : une seule station de production d'eau osmosée peut alimenter plusieurs modules autonomes de distribution d'eau ultra pure Milli-Q® SQ 200 (à brancher simplement sur une prise électrique), pour accompagner la croissance de l'activité de votre laboratoire tout en limitant le budget d'investissement.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenu apparenté
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.