Principaux documents
SQPAKACARE
Milli-Q
SQPAK Care A Cleaner
Anti-scaling agent for use with Milli-Q® SQ 2Series RO production module.
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le produit SQPAKACARE n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Description générale
Pour savoir comment les systèmes d'eau Milli-Q® SQ 2Series fonctionnent et consulter une présentation complète, rendez-vous sur notre page dédiée.
Le SQPAK Care A Cleaner empêche le tartre de se déposer pour protéger la station de production d'eau osmosée des systèmes de purification d'eau Milli-Q® SQ 2Series.
La technologie de purification du SQPAK Care A Cleaner utilise un réactif acide pour éliminer le tartre minéral présent dans les pièces hydrauliques. Elle améliore les performances du système et prolonge sa durée de vie.
Le mécanisme "Twist & Lock" (verrouillage par rotation) de la cartouche permet de la remplacer facilement.
À utiliser exclusivement sur la station de production d'eau osmosée des configurations Milli-Q® SQ 2Series, notamment des systèmes Milli-Q® SR 240/240L/240XL et Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany