Principaux documents
SQPAKT0CM1
Milli-Q
Cartouche SQPAK TOC Quanta
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water with TOC ≤ 5 ppb. Use with the ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
1 EACH
626,00 $
626,00 $
Disponible pour expédition le16 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
626,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NB.35
626,00 $
Disponible pour expédition le16 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Compatibilité
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit a été développé dans le cadre de l'initiative Design for Sustainability (DfS). Cliquez ici pour consulter sa fiche d'évaluation DfS.
Pour savoir comment les systèmes d'eau Milli-Q® SQ 2Series fonctionnent et consulter une présentation complète, rendez-vous sur notre page dédiée.
La cartouche SQPAK TOC Quanta produit de l'eau ultra pure (Type 1) présentant une résistivité de 18,2 MΩ·cm et un COT ≤ 5 ppb.
La cartouche contient l'échangeur d'ions IQnano pour éliminer les ions présents à l'état de traces et du charbon actif synthétique de haute qualité qui cible les traces de contaminants organiques.
À utiliser sur le module de distribution d'eau ultra pure des configurations Milli-Q® SQ 2Series, notamment des systèmes Milli-Q® SQ 200/200P et SQ 240C/240CV.
Caractéristiques et avantages
  • Remplacement ultra simple grâce au mécanisme Twist & Lock (verrouillage par rotation)
  • Un pictogramme lumineux clignotant en orange sur le système indique lorsque la cartouche doit être remplacée.
  • L'étiquette indiquant une eau ultra pure et la couleur bleue de la cartouche SQPAK TOC Quanta sont répétées sur l'interface de la station de production, pour renseigner sur son rôle de purification de l'eau et guider son remplacement.  
Informations légales
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenu apparenté
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.