MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Documents
MMSMCTS48
Millipore
Boîte de milieu trypticase soja MILLIFLEX OASIS®
Tryptic soy media plates for aerobic and anaerobic microflora
Synonyme(s) :
Boîte de milieu de culture Milliflex Oasis®, Boîte de gélose prête à l'emploi, verte, à utiliser avec le système Milliflex Oasis®
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
Matériaux
green polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
complies with EP
complies with JP
complies with USP
Stérilité
sterile
Forme
plate (Pre-poured agar)
Durée de conservation
12 mo.
Conditionnement
pk of 48 tests
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
pH
7.3±0.2 (25 °C)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with MILLIFLEX OASIS® system
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
heterotrophic bacteria
Description générale
MILLIFLEX OASIS® tryptic soy media plates are ready-to-use agar-based media for convenient, rapid and reliable testing. These unique green colour coded plates offer the control of critical handling steps all along the workflow in conjugation with the MILLIFLEX OASIS® system. They are manufactured and QC tested according to pharmaceutical industry requirements. The plates can be stacked and locked to ensure safe transportation and avoid accidental opening. The empty funnel tray can also be used as an incubation rack.
MILLIFLEX® TRACE features ensures total traceability through unique 2D barcodes identification and detachable labels. If left unopened, the plates remain sealed unlike standard petri plates which reduces condensation and dehydration for an extended storage time owing to its long shelf life.
Application
Les boîtes de milieu trypticase soja MILLIFLEX OASIS® sont utilisées pour le recouvrement d'une large gamme de micro-organismes hétérotrophes, tels que les bactéries aérobies et anaérobies facultatives communes, rencontrées dans divers types d'eau, de bière et d'eau en bouteille. Elles sont très utilisées dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique.
Forme physique
48 boîtes de gélose pré-coulées prêtes à l'emploi
Remarque sur l'analyse
Les colonies apparaissent transparentes à blanc crème et certaines peuvent produire un pigment.
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.