Documents
TZHADA210
Millipore
Unité Steritest® NEO
For soluble powders in ampoules. Blue base canister with a single needle for transfer into and out of ampoules.
Synonyme(s) :
Dispositif pour essai de stérilité, unité de filtration sur membrane, canister de filtration sur membrane, filtration sur membrane en système clos, Unité Steritest® NEO à base bleue pour les essais de stérilité
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Niveau de qualité
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Conditionnement
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Paramètres
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
Longueur du tuyau
850 mm
Couleur
blue Canister Base
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Configuration du dispositif : 2 canisters
Steritest® NEO est une unité de filtration sur membrane permettant de contrôler la stérilité des produits pharmaceutiques filtrables. Cette unité simplifie tous les aspects du contrôle, de la manipulation à la traçabilité. Le système fermé réduit au minimum les faux positifs, offre les niveaux de qualité et de fiabilité les plus élevés et permet de veiller à ce que les produits pharmaceutiques ne soient jamais exposés à l'environnement durant le processus de contrôle. Associé à la pompe Symbio et aux accessoires, fluides de rinçage et milieux de culture de haute qualité spécifiques Steritest®, ce produit permet de suivre une procédure de contrôle optimisée et parfaitement conforme aux réglementations. L'unité comporte une aiguille double à évent, dissout/dilue simultanément l'échantillon dans un diluant stérile et transfère la solution ainsi obtenue dans des canisters, en vue de sa filtration. La couleur bleue de la base des canisters indique la présence d′une membrane en esters de cellulose, qui procure un débit de filtration optimal pour les produits standards.
Application
L′unité Steritest® NEO est utilisée pour contrôler la stérilité des poudres solubles en ampoules, sans agent antimicrobien. L'unité dilue les produits à tester et les transfère simultanément dans le set de canisters.
Caractéristiques et avantages
  • Un fournisseur à guichet unique pour les essais de stérilité avec les dispositifs, pompes, milieux, fluides et services que nous proposons
  • Les unités Steritest® sont fabriquées dans notre centre d'excellence de Molsheim, en France, avec des normes de contrôle de haute qualité pour maintenir le certificat de qualité de chaque lot.
  • Nouvelle conception de l'aiguille
La conception de cette nouvelle aiguille a été optimisée en raccourcissant sa longueur et en lui ajoutant des prises et des nervures, pour que l'opérateur puisse la manipuler de manière habile et sûre lors du perçage des petits récipients
  • Une façon de travailler plus intelligente
La nouvelle cartouche Steritest® NEO bénéfice d'un grand nombre d'améliorations comme des clamps de couleurs différentes, des graduations pour mesurer avec précision le volume, une identification optimisée et une traçabilité facilitée grâce à la nouvelle étiquette repositionnable
  • Un montage parfaitement clos
Avec les unités Steritest® NEO, les produits pharmaceutiques ne sont à aucun moment exposés à l'environnement durant le processus de contrôle. La filtration, le rinçage, l'ajout de milieu et l'incubation sont réalisés dans un système clos.
  • Des performances constantes
Chaque unité subit un contrôle d'intégrité, et des tests physiques et microbiologiques stricts sont effectués à chaque étape de l'assemblage de l'unité Steritest® NEO avant la sortie de production.
  • Nouvel outil de déconnexion de la tubulure
Les clamps de coupe Velax® sont montés sur toutes les unités Steritest® NEO et permettent de couper la tubulure facilement et en toute sécurité.
Conditionnement
Pack de 10 plaquettes sous emballage simple par boîte
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configuré(e)(s) pour
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.