Principaux documents
SCT110
Sigma-Aldrich
Kit pour prolifération cellulaire avec colorant CSFE vert BioTracker 488
Live cell imaging cell proliferation kit based on carboxyfluorescein succinimidyl ester (CFSE) used for fluorescent cell labeling in flow cytometry applications.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe, Live cell proliferation detection
1 KIT
682,00 $
682,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
682,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
682,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les kits pour prolifération cellulaire BioTracker SE diffusent passivement dans les cellules vivantes et servent à marquer les cellules sur le long terme. Ce sont initialement des esters non fluorescents de colorants réagissant avec les amines, qui sont convertis en colorants fluorescents par les estérases intracellulaires. Les colorants réagissent ensuite de manière covalente avec les groupements aminés des protéines intracellulaires, formant des conjugués fluorescents qui sont retenus dans la cellule. Immédiatement après le marquage, une population à forte fluorescence est détectée par cytométrie en flux. Chaque division cellulaire qui se produit après le marquage est révélée par l'apparition, sur l'histogramme de cytométrie en flux, d'un nouveau pic dont la fluorescence est plus faible que celle du pic de la précédente division (figure 1). Les colorants de prolifération cellulaire peuvent être utilisés pour suivre les divisions cellulaires in vivo ou in vitro. Le marquage résiste à la fixation et à la perméabilisation en vue de l'immunomarquage suivant. Les colorants de prolifération cellulaire peuvent aussi servir à marquer uniformément le cytoplasme cellulaire pour la microscopie, ou à marquer les cellules afin de quantifier leur nombre avec un lecteur de microplaque.
Propriétés spectrales
Absorbance : 495 nm
Émission : 519 nm
Application
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes par fluorescence
Kit pour prolifération cellulaire destiné à l'imagerie de cellules vivantes utilisant l'ester succinimidylique de carboxyfluorescéine (CFSE) pour marquer par fluorescence les cellules dans les applications de cytométrie en flux.
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Composants
1. 10 flacons de colorant CFSE vert BioTracker 488 (50 µg) (CS224588)
2. 1 flacon de DMSO anhydre (500 µl) (CS224588)
Qualité
Propriétés spectrales
Absorbance : 495 nm
Émission : 519 nm
Forme physique
Liquide
Stockage et stabilité
Conserver le kit pour prolifération cellulaire avec colorant CSFE vert BioTracker 488 à -20 ºC. À conserver à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger rapidement pour que le culot se dépose au fond du flacon avant ouverture. Idéalement, la solution-mère de DMSO 5 mM doit être préparée le jour-même de l'utilisation. Des aliquotes peuvent être stockées en vue d'un usage ultérieur, mais leur activité est susceptible de diminuer avec le temps. Les colorants doivent être ajoutés au tampon aqueux juste avant le marquage.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Tsui-Wen Chou et al.
Cell death & disease, 12(8), 756-756 (2021-08-02)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterized by the death of midbrain dopamine neurons. The pathogenesis of PD is poorly understood, though misfolded and/or aggregated forms of the protein α-synuclein have been implicated in several neurodegenerative disease processes, including