Documents
SCT101
Sigma-Aldrich
Colorant vert BioTracker NucView® 488 Caspase-3 (PBS)
Live cell imaging apoptosis dye for caspase-3/7 enzyme activity used to detect programmed cell death using fluorescence microscopy or flow cytometry applications.
Synonyme(s) :
Live cell caspase-3 apoptosis probe, Live cell imaging probe
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les caspases sont une famille d'enzymes protéases qui jouent des rôles essentiels dans la mort cellulaire programmée, appelée apoptose. La caspase-3 est une protéine qui interagit avec la caspase-8 et la caspase-9 et dont l'activation séquentielle joue un rôle central dans la phase d'exécution de l'apoptose cellulaire.
Le colorant vert pour la caspase-3 BioTracker NucView 488 offre un outil pratique d'imagerie de cellules vivantes pour établir le profil des populations de cellules apoptotiques en fonction de l'activité de la caspase-3/7 par microscopie de fluorescence ou cytométrie en flux. Contrairement à d'autres substrats de caspase fluorogènes ou aux dosages à base d'inhibiteurs de caspase fluorescents (FLICA), le colorant pour la caspase-3 BioTracker NucView 488 peut être utilisé pour détecter l'activité de la caspase-3/7 dans des cellules intactes individuelles sans avoir besoin d'inhiber la progression de l'apoptose. Le substrat se compose d'un colorant d'ADN fluorogène couplé à la séquence de reconnaissance DEVD de la caspase-3/7. Le substrat, initialement non fluorescent, pénètre la membrane plasmique et entre dans le cytoplasme. Dans les cellules en apoptose, la caspase-3/7 clive le substrat pour libérer le colorant d'ADN à haute affinité, qui migre vers le noyau cellulaire et colore l'ADN avec une fluorescence verte intense. Ainsi, le substrat de la caspase-3 NucView 488 est bifonctionnel, permettant à la fois la détection de l'activité de la caspase-3/7 et la visualisation des changements morphologiques dans le noyau pendant l'apoptose. Le colorant résiste à la fixation au formaldéhyde et est compatible avec les marquages immunologiques réalisés en aval. Le colorant est proposé dans des formulations à base de DMSO et de PBS (solution saline tamponnée au phosphate). Le substrat dans du PBS est formulé pour une utilisation dans les cellules sensibles à la toxicité du DMSO.
Propriétés spectrales
Absorbance : 500 nm
Émission : 530 nm
Application
Colorant pour l'imagerie de l'apoptose de cellules vivantes par détection de l'activité de l'enzyme caspase-3/7 ; utilisé pour détecter la mort cellulaire programmée par des méthodes de microscopie de fluorescence ou de cytométrie de flux.
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes en fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Propriétés spectrales
Absorbance : 500 nm
Émission : 530 nm
Forme physique
Liquide
Stockage et stabilité
Le colorant vert pour la caspase-3 BioTracker NucView 488, 1 mM dans du PBS, doit être conservé à -20 °C. À conserver à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant de l'ouvrir.
Informations légales
NucView is a registered trademark of Biotium Inc.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.