Principaux documents
SCT106
Sigma-Aldrich
Colorant vert pour membrane cytoplasmique BioTracker 490
Live cell imaging lipophilic carbocyanine membrane dye suitable for long-term fluorescent cell labeling and cell tracking studies.
Synonyme(s) :
Cytoplasmic membrane dye, Live cell imaging probe
1 ML
488,00 $
488,00 $
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Changer de vue
1 ML
488,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
488,00 $
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les colorants lipophiles de type carbocyanine sont très utilisés pour marquer les neurones dans les tissus par marquage rétrograde, et pour marquer les membranes de divers types de cellules. Bien qu'ils soient peu fluorescents en phase aqueuse, ces colorants deviennent hautement fluorescents dans les bicouches lipidiques. La coloration est très stable, avec une faible toxicité et un transfert entre cellules très limité, si bien que ces colorants sont adaptés aux études de marquage et de suivi cellulaires à long terme. Lors de la coloration de cellules vivantes, le colorant marque les membranes plasmiques et est également absorbé par les compartiments de la voie de l'endocytose. Les cellules peuvent être fixées avant ou après coloration, bien que la perméabilisation altère le profil de coloration.
Contrairement aux colorants PKH, les colorants pour membrane cytoplasmique BioTracker ne nécessitent pas un protocole de marquage hypo-osmotique complexe. Ce sont des solutions de diffusion de colorant prêtes à l'emploi qui peuvent être ajoutées directement aux milieux de culture normaux afin de marquer les cellules adhérentes ou en suspension en culture.
Propriétés spectrales
Absorbance : 484 nm
Émission : 501 nm
Application
Colorant membranaire lipophile de type carbocyanine pour l'imagerie de cellules vivantes, convenant aux études de marquage et de suivi cellulaires à long terme par fluorescence.
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie de cellules vivantes en fluorescence
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Propriétés spectrales
Absorbance : 484 nm
Émission : 501 nm
Forme physique
Liquide
Stockage et stabilité
Conserver le colorant vert pour membrane cytoplasmique BioTracker 490 à une température comprise entre 2 °C et 8 °C. À conserver à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger brièvement le flacon pour recueillir le contenu au fond du flacon avant ouverture.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Biotracker 490 형광체의 Excitation, Emission curver를 알고싶습니다.
    1 answer
    1. BioTracker 490 Green Cytoplasmic Membrane Dye exhibits absorbance at 484 nm and emission at 501 nm. The image below displays the excitation and emission spectra of BioTracker 490 Green.
      Helpful?
  2. I am already using the BioTracker NIR750 and I am very satisfied. For this product I don't see the Data Sheet. At which concentration is it delivered? Which is the optimal final concentration to use? For how many round of cell division can be detected?
    1 answer
    1. The product is supplied as a 200 X solution. The specific formulation is considered proprietary. The dye is added at a rate of 5 ul per mL of culture medium. The lipophilic carbocyanine dyes have been used to stain neuronal cells in culture for several weeks, and in vivo for up to a year. The dyes do not appreciably affect cell viability and do not readily transfer between cells with intact membranes which allows for use in cell migration and tracking studies of mixed cell populations. The stability of labeling varies based on cell types and the rate of membrane turnover or cell division. Please see the link below to review a product Certificate of Analysis which serves as the datasheet:
      https://www.emdmillipore.com/US/en/product/BioTracker-490-Green-Cytoplasmic-Membrane-Dye,MM_NF-SCT106#documentation