SCM106
Human OPC Spontaneous Differentiation Culture Media Kit
199,00 $
About This Item
199,00 $
Produits recommandés
Description
Neural Stem Cells
Niveau de qualité
Type
for cell culture
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Description générale
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable