SCM107
Human OPC Expansion Culture Media Kit
465,00 $
About This Item
465,00 $
Produits recommandés
Description
Neural Stem Cells
Niveau de qualité
Type
for cell culture
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Description générale
Stockage et stabilité