L7260
Oleoyl-L-α-lysophosphatidic acid sodium salt
≥98%, solid
Synonyme(s) :
1-Oleoyl-sn-glycerol 3-phosphate sodium salt, 3-sn-Lysophosphatidic acid, 1-oleoyl sodium salt, LPA sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
solid
Couleur
white
Type de lipide
phosphoglycerides
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C21H41O7P.Na.H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(23)27-18-20(22)19-28-29(24,25)26;;/h9-10,20,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H2,24,25,26);;/b10-9+;;
Clé InChI
CHJOEWDRTPWOCY-TTWKNDKESA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- for the activation of Ras homolog gene family, member A (RhoA) and expression of claudin-1 in human breast cancer epithelial cell line
- in RH7777 cells for cyclic adenosine monophosphate (cAMP) accumulation assay and calcium mobilisation assay
- in vitro luciferase assay and live-cell imaging
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research