MilliporeSigma
Toutes les photos(7)
Documents
C2759
Sigma-Aldrich
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
≥97% (TLC), powder, mitophagy inducer
Synonyme(s) :
(3-Chlorophénylhydrazone)mésoxalonitrile, m-Cl-CCP, CCCP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5ClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.62
Numéro Beilstein :
1842102
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Carbonylcyanure 3-chlorophénylhydrazone, ≥97% (TLC), powder
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 100 mM
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(N\N=C(\C#N)C#N)c1
InChI
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
Clé InChI
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Application
La carbonylcyanure 3-chlorophénylhydrazone (CCCP) a été utilisée :
  • pour inhiber la pompe à efflux dans les isolats cliniques de Pseudomonas aeruginosa
  • pour inhiber l′activité de phosphorylation oxydative des mitochondries dans les cellules épithéliales bronchiques humaines BEAS-2B
  • pour préparer la solution de carbonylcyanure m-chlorophénylhydrazone pour l′essai du stress oxydatif et mitochondrial et de l′induction de la mitophagie chez Caenorhabditis elegans
Actions biochimiques/physiologiques
La carbonylcyanure 3-chlorophénylhydrazone (CCCP) induit la mitophagie dans les cellules de mammifères. La CCCP inhibe l′expression de certaines protéines de la chaîne de transport des électrons (CTE). Protonophore (ionophore à H+) et découplant de la phosphorylation oxydative mitochondriale. Il a un certain nombre d′effets sur le calcium cellulaire. Il inhibe la sécrétion de la lipase hépatique et inhibe partiellement les activités d′assimilation de Cl- et d′échange de Cl-/Cl- activées par le gradient de pH dans les vésicules de la membrane de la bordure en brosse.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Comparison of Efflux Pump Involvement in Antibiotic Resistance Among Pseudomonas aeruginosa Isolates of Burn and Non-Burn Patients
Azimi L, et al.
Archives of Pediatric Infectious Diseases, 4(3), e36160-e36160 (2016)
In vivo Mitophagy Monitoring in Caenorhabditis elegans to Determine Mitochondrial Homeostasis
Palikaras, Konstantinos and Tavernarakis, Nektarios
Bio-protocol, 7(7), 875-880 (2017)
Alvin P Joselin et al.
Human molecular genetics, 21(22), 4888-4903 (2012-08-09)
Mutations in several genes, including Parkin, PTEN-induced kinase 1 (Pink1) and DJ-1, are associated with rare inherited forms of Parkinson's disease (PD). Despite recent attention on the function of these genes, the interplay between DJ-1, Pink1 and Parkin in PD
Vimal B Maisuria et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(15), 1802333-1802333 (2019-08-14)
Antibiotic resistance is spreading at an alarming rate among pathogenic bacteria in both medicine and agriculture. Interfering with the intrinsic resistance mechanisms displayed by pathogenic bacteria has the potential to make antibiotics more effective and decrease the spread of acquired
Svetlana B Panina et al.
Cell death & disease, 10(8), 617-617 (2019-08-15)
Mitochondria play a central and multifunctional role in the progression of tumorigenesis. Although many recent studies have demonstrated correlations between mitochondrial function and genetic makeup or originating tissue, it remains unclear why some cancers are more susceptible to mitocans (anticancer
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research