Principaux documents
SCR600
Sigma-Aldrich
Human Oligodendrocyte Differentiation Kit
1 KIT
1 610,00 $
1 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
1 610,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.32
1 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Cell line type: Neural Stem Cells
Neural Stem Cells
Niveau de qualité
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Composants
Human Oligodendrocyte Progenitors (OPCs), 500,000 viable cells: (Cat. No. CS204496) Human OPC Expansion Media Kit, 100 mLs: (Cat. No. SCM107) Human OPC Spontaneous Differentiation Media Kit, 100 mLs: (Cat. No. SCM106)
Qualité
Sterility testing:Negative for bacterial and fungal growth
pH:7.4 +/- 0.4
Osmolality:290 +/- 20mOsm
Stockage et stabilité
Please see manual for recommended storage conditions for individual components
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3