RDYSTRM10
Unité pour milieux ReadyStream®
For convenient preparation of large amount of food testing media in short time
Synonyme(s) :
Préparateur de milieux concentrés, Unité automatique de préparation de milieux
19 780,00 $
About This Item
19 780,00 $
Produits recommandés
Entrée CA/CC
200 V / 240 V, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
ReadyStream®
system H × D × L
20.5 cm × 50.1 cm × 35.3 cm
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with ReadyStream® System
Description générale
Il s'agit d'une unité de préparation de milieux compacts comprenant :
- un connecteur de sortie pour l'ensemble de filtration (filtration stérile de l'eau)
- une pompe péristaltique (dosage automatique des milieux concentrés)
- un actionneur de robinet à 4 voies (pour combiner l'eau de l'ensemble de filtration et les milieux concentrés provenant des sacs de milieux)
L'unité pour milieux ReadyStream® reconstitue automatiquement les milieux granulés déshydratés (fournis séparément avec le raccordement de la tubulure) avec de l'eau filtrée stérile (préparée par l'instrument).
Les milieux préparés peuvent être utilisés directement sans autoclavage. Le milieu est distribué par l'unité de distribution ReadyStream® au volume et à la température choisis pour le milieu.
Le système ReadyStream® peut préparer et distribuer des milieux stériles avec une intervention minimale de l'utilisateur. La configuration pour paillasse permet de gagner de la place au laboratoire et de consacrer davantage de temps aux expériences critiques et aux tâches quotidiennes.
Application
Caractéristiques et avantages
- Milieux prêts-à-l'emploi.
- Pas d'autoclavage.
- 15 à 20 minutes de temps de préparation.
- Système de paillasse pour gagner de la place en laboratoire par rapport aux procédés de préparation de milieux traditionnels.
- Larges volumes de milieux disponibles à la demande, comme par exemple 100 L à partir d'un sac de 10 L de stock de milieu concentré.
Réduction du flux de travail, du temps, et de la consommation d'énergie et d'eau.
Autres remarques
Cette référence n'inclut pas tous les composants nécessaires à l'installation du système ReadyStream® dans son ensemble. Les pièces suivantes doivent être commandées séparément pour ce produit :
- RDYSTRM20.
- RDYSTRM30.
- RDYSTRM40.
- RDYSTRM90.
- RDYSTRAIN01.
- Un cordon d'alimentation spécifique au pays adapté aux exigences électriques locales.Le prix indiqué correspond actuellement à la référence ci-dessus uniquement.
Pour accéder à l'outil générateur de matrices de données ReadyStream® cliquez sur ce lien : https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/readystream-data-matrix-generator
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Articles
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Contenu apparenté
La préparation des milieux de culture révolutionnée - Nouvelle solution pour préparer et distribuer les milieux de culture destinée aux laboratoires d'analyses alimentaires
The Revolution in Media Preparation - New solution for media preparation and dispensing for food testing labs
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.