5.74826
ReadyStream® Filter Set
For sterile filtration of water for convenient preparation of a large amounts of food testing media in a short time with the ReadyStream® workflow
Synonyme(s) :
0.22 µm filter, Filter Set, Sterile membrane filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone filter
styrene-acrylonitrile (SAN) housing
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
hydrophilic 2.7 mL
Conditionnement
pack of 5 filter
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with ReadyStream® System
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Articles
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Contenu apparenté
The Revolution in Media Preparation - New solution for media preparation and dispensing for food testing labs
La préparation des milieux de culture révolutionnée - Nouvelle solution pour préparer et distribuer les milieux de culture destinée aux laboratoires d'analyses alimentaires