Principaux documents
RDYSTRM20
Millipore
Unité de distribution de milieux ReadyStream®
For convenient dispensing of large amount of food testing media in short time
Synonyme(s) :
Préparateur de milieux concentrés, Unité de distribution automatique de milieux
1 EACH
6 460,00 $
6 460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une démonstration
Changer de vue
1 EACH
6 460,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
13102014
Nomenclature NACRES :
NB.24
6 460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une démonstration
Entrée CA/CC
24 V / 24 V DC
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
ReadyStream®
system H × D × L
46.6 cm × 35.3 cm × 23.1 cm
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with ReadyStream® system
Description générale
L'unité de distribution de milieux ReadyStream® est conçue pour la distribution de milieux stériles préparés par l'unité pour milieux ReadyStream® dans le cadre du système ReadyStream®
L'unité de distribution se compose des parties suivantes :
  • Support gradué de l'unité (pour ajuster la hauteur de distribution).
  • Emplacements matérialisés pour le support pour grandes poches et pour poches standards ReadyStream®.
  • Aimant du support pour poche.
  • Interface de commande.
L'unité de distribution de milieux ReadyStream® distribue de petits volumes de milieux de culture directement dans des poches à échantillon ou des récipients à l'aide de paramètres préprogrammés ou définis par l'utilisateur. Le milieu préparé peut être directement utilisé sans autoclavage.
L'unité de distribution de milieux ReadyStream® peut également être utilisée pour la distribution d'eau stérile, en fonction des besoins et des exigences de l'utilisateur.
Le système ReadyStream® peut préparer et distribuer des milieux stériles avec une intervention minimale de l'utilisateur. La configuration pour paillasse permet de gagner de la place au laboratoire et de consacrer davantage de temps aux expériences critiques et aux tâches quotidiennes.
Application
L'unité de distribution de milieux de culture ReadyStream® est utilisée pour la distribution de milieux stériles dans des poches standards et des grandes poches, selon l'application.
Caractéristiques et avantages
  • Vis de réglage de la hauteur.
  • Distribution aseptique.
  • Programmation personnalisable disponible.
  • Fonctionnalité de distribution d'eau uniquement.
Entretien simple.
Autres remarques
Éléments requis, mais non inclus : ·
Cette référence n'inclut pas tous les composants nécessaires à l'installation du système ReadyStream® complet.
Les éléments suivants doivent être commandés séparément avec ce produit :
  • RDYSTRM10.
  • RDYSTRM30.
  • RDYSTRM40.
  • RDYSTRM90.
  • RDYSTRAIN01. ·
Un cordon d'alimentation spécifique du pays, adapté aux normes électriques locales. ·
Le prix indiqué correspond à la référence répertoriée ci-dessus uniquement.
Pour accéder à l'outil générateur de matrices de données ReadyStream®, cliquez sur le lien suivant : https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/readystream-data-matrix-generator
Informations légales
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Contenu apparenté
La préparation des milieux de culture révolutionnée - Nouvelle solution pour préparer et distribuer les milieux de culture destinée aux laboratoires d'analyses alimentaires
The Revolution in Media Preparation - New solution for media preparation and dispensing for food testing labs