Documents
1.44257
Millipore
RCS Compressed Gas Adapter Touch
for use with RCS® High Flow Touch, for testing compressed gas
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
aluminum adapter
Agence
non-compendial
Description
pressure head
Gamme de produits
RCS®
Caractéristiques
portable
Conditionnement
pkg of 1 kit
Application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
for use with RCS® High Flow Touch
Température de stockage
room temp
Description générale
RCS® Compressed Gas Adapter Touch is an additional accessory for use with RCS® High Flow Touch air sampler. The RCS® High Flow Touch is a portable air sampler for fast and easy monitoring of ambient air and compressed gases in controlled environments. The microbial air sampler is based on impaction by centrifugal force. The RCS® Compressed Gas Adapter Touch is autoclavable and is used for microbial monitoring of compressed gases. It is designed for an air inlet pressure of 1 bar.
Application
RCS® Compressed Gas Adapter Touch is an additional accessory with the RCS® microbial air sampler used for microbial monitoring of compressed gases. These air samplers find application in microbial monitoring of ambient air in pharmaceutical, medical and food industry.
Compatibilité
RCS® Compressed Gas Adapter Touch is compatible for use with RCS® High Flow Touch Microbial air sampler.
Informations légales
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Contenu apparenté
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Afficher tout