Principaux documents
RDYSTRAIN01
Millipore
Crépine ReadyStream®
Mesh Strainer to be used as needed to reduce particles upstream of ReadyStream®
Synonyme(s) :
Crépine de filtration de particules
1 EACH
87,90 $
87,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
87,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
13102014
Nomenclature NACRES :
NB.51
87,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pkg of 1 unit
system L × W × H
21 cm × 10 cm × 5 cm
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with ReadyStream® System
Température de stockage
15-25°C
Description générale
La crépine ReadyStream® est un accessoire destiné au système ReadyStream®. La crépine permet de réduire les particules se dirigeant vers l'instrument ReadyStream®, optimisant ainsi les performances et prolongeant la durée de vie de l'équipement.
Application
La crépine ReadyStream® est conçu pour servir de préfiltre en amont de l'instrument ReadyStream®.
Informations légales
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany