Principaux documents
RDYSTRM90
Millipore
Kit de décontamination ReadyStream®
Screw cap, inlet and outlet tubing to be used for sanitization of the ReadyStream® instrument
Synonyme(s) :
Kit de décontamination, Kit de nettoyage
1 EACH
213,00 $
213,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
213,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
13102014
Nomenclature NACRES :
NB.51
213,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pkg of 1 unit
system L × W × H
20 cm × 20 cm × 10 cm
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with ReadyStream® System
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Le kit de décontamination ReadyStream® sert à décontaminer les instruments ReadyStream®.
Application
Le kit de décontamination ReadyStream® a été conçu pour décontaminer facilement la circuit interne de circulation du fluide.
Autres remarques
Pour accéder à l'outil générateur de matrices de données ReadyStream®, cliquez sur le lien suivant : https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/readystream-data-matrix-generator
Informations légales
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany