Documents
CDUFBI001
Milli-Q
Polisseur Biopak
Ultrafilter for the production of pyrogen-, nuclease-, and bacteria-free water
Synonyme(s) :
Polisseur Biopak®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NA.21
Matériaux
polysulfone (Ultrafiltration Hollow Fibers)
Niveau de qualité
Caractéristiques
removal of pyrogen (endotoxins), nuclease and bacteria in water
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
BioPak®
Impuretés
<0.001 EU/mL Pyrogens (endotoxins)
<0.01 ng/mL RNases
<0.1 cfu/mL Bacteria
<4 pg/μL DNases
Compatibilité
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le polisseur Biopak® est une cartouche d'ultrafiltration conçue pour produire une eau utilisable en biologie moléculaire, en biochimie et en culture cellulaire, lorsqu'elle est alimentée par un système de purification d'eau Milli-Q®. Il est homologué pour fonctionner en continu pendant 90 jours.
Application
Le polisseur Biopak® est recommandé pour une multitude d'applications de laboratoire (biologie moléculaire, culture cellulaire, biochimie…) nécessitant une maîtrise de la concentration en bactéries, en pyrogènes ou en nucléases. Ces applications incluent la recherche sur les bactériémies, la mise au point de biocapteurs électrochimiques, l'étude de l'adsorption des endotoxines, la réalisation d'antibiogrammes et la détection d'ARNm et de protéines.
Caractéristiques et avantages
  • Minimisation du risque de contamination par des nucléases, des pyrogènes ou des bactéries
  • Fonctionnement sans agents toxiques, comme le DEPC, permettant une plus grande sécurité, un gain de temps et une réduction des coûts
  • Maintenance aisée : polisseur facile à installer et à remplacer ; décontamination inutile
Composants
Fibres creuses pour ultrafiltration.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : bactéries et pyrogènes
  • Mode d'action : ultrafiltration
  • Applications : milieu de culture cellulaire, biologie moléculaire
  • Usage prévu : réduction de la biocharge
  • Mode d'emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée sur une membrane d'ultrafiltration à fibres creuses. Reportez-vous à la section "remplacement" de la notice du produit.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
The importance of the assembling of DNA strands on the performance of electrochemical genosensors
Batistuti MR, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 159, 105358-105358 (2020)
Explicit measurement of the endotoxin adsorption efficiency detects non-Langmuir behavior at low concentrations
Kholina EG, et al.
Analytical biochemistry, 587, 113445-113445 (2019)
A Flowthrough Assay for Rapid Bedside Stratification of
Bloodstream Bacterial Infection in Critically Ill Patients: a Pilot
Study
Jagtap P, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 56(9), e00408-e00418 (2018)
FISH-Flow, a protocol for the concurrent detection of mRNA and protein in single cells using fluorescence in situ hybridization and flow cytometry
Arrigucci R, et al.
Nature Protocols, 12(6), 1245-1260 (2017)
Tandem malonate-based glucosides (TMGs) for membrane protein structural studies
Hussain H, et al.
Scientific reports, 7(1), 1-11 (2017)
Articles
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.