Principaux documents
MPGP04001
Milli-Q
Filtre Millipak® Express 40
0.22 µm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Elix® Advantage and Milli-Q® Advantage A10 / Direct / Integral / Reference systems
Synonyme(s) :
Filtre Millipak® Express
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
polyethersulfone filter
styrene-acrylonitrile (SAN) housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
removal of particulates and bacteria
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Millipak®
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Compatibilité
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Le filtre Millipak® à membrane hydrophile de 0,22 μm produit une eau exempte de particules et de bactéries, au point de distribution des systèmes de purification d'eau Milli-Q® Integral, Milli-Q®Advantage A10, Milli-Q® Direct, Milli-Q® Reference et Milli-Q® Reference A+. Il est constitué d'une membrane en polyéthersulfone (PES) asymétrique de 0,22 μm, thermoscellée sur un support en styrène/acrylonitrile (SAN). Cela minimise le relargage des contaminants organiques et inorganiques extractibles.
Application
Production d'une eau filtrée adaptée à la plupart des techniques analytiques de laboratoire (préparation des solutions utilisées en spectrophotométrie, mesure du pH, titrages, absorption atomique, méthode de Kjeldahl et HPLC, par exemple).
Caractéristiques et avantages
  • Membrane supportée par un disque en plastique rigide traversé par des canaux, permettant un débit d'eau élevé et une résistance aux variations de pression sans risque de rupture de la membrane.
  • Filtres membranes Millipak® dotés d'une structure unique (simple empilement de disques) qui minimise le volume mort et le relargage de particules.
  • Filtres constitués d'une membrane en polyéthersulfone asymétrique de 0,22 μm thermoscellée sur un support en styrène/acrylonitrile.
  • Membrane à pores coniques permettant un débit élevé sous un faible différentiel de pression.
  • Membrane, matériau du support et procédés de production sélectionnés pour minimiser le relargage des contaminants organiques et inorganiques extractibles.
  • Raccordement à la sortie du point de distribution d'eau, comme les POD des systèmes de purification d'eau Milli-Q®.
  • Cloche de protection prévenant la contamination de l'eau par les bactéries présentes dans l'air au cours de sa distribution.
  • Filtres testés individuellement et accompagnés d'un certificat de qualité.
  • Maintenance aisée : filtre facile à installer et à remplacer.
Composants
Filtre membrane de 0,22 μm
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Applications : analyses de laboratoire classiques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 μm de grade stérilisant. Consulter la section "Utilisation du système" dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany