Principaux documents
AB3080P
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine fluorescente verte
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
GFP, eGFP
50 μG
624,00 $
624,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1097
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
624,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
624,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1097
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
vertebrates (most common)
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
La protéine fluorescente verte (GFP pour "Green Fluorescent Protein") de la méduse Aequorea victoria sert d'indicateur fluorescent pour le suivi de l'expression génique dans divers systèmes cellulaires, y compris des organismes vivants et des tissus fixés. À la différence d'autres rapporteurs bioluminescents, la GFP émet une fluorescence en l'absence de substrats, de cofacteurs ou d'autres protéines intrinsèques ou extrinsèques. La GFP purifiée est un monomère de 27 kDa qui est constitué de 238 acides aminés et qui émet une lumière verte (pic d'émission à 509 nm) lorsqu'elle est excitée par une lumière bleue ou ultraviolette.
Spécificité
L'anticorps AB3080P est dirigé contre la GFP native d'Aequorea victoria hautement purifiée. Il réagit avec la GFP, qu'elle soit native ou recombinante. Alors que d′autres anticorps du commerce dirigés contre la GFP présentent typiquement une forte réactivité vis-à-vis d′E. coli, l′anticorps anti-GFP AB3080P a été purifié par affinité puis a subi une adsorption poussée avec des cellules souches BL21 d′E. coli entières, lui conférant une réactivité croisée minimale vis-à-vis d′E. coli.
La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été confirmée.
Immunogène
GFP native d'Aequorea victoria hautement purifiée.
Application
Domaine de recherche
Étiquettes épitope et usage général
L'anticorps anti-protéine fluorescente verte permet de détecter le niveau de protéine fluorescente verte : son utilisation a été publiée et validée en ELISA, IC et WB.
Sous-domaine de recherche
Étiquettes épitope
Western blotting :
Une dilution au 1/500-1/1000ème d′un précédent lot a été utilisée avec une détection colorimétrique (peroxydase/TMB), les plus fortes dilutions nécessitant des méthodes de détection plus sensibles.
Test ELISA :
Une dilution au 1/800-1/1000ème d′un précédent lot a été utilisée en ELISA.
Remarque : Même si l′anticorps AB3080 a subi une adsorption avec des protéines d′E. coli, ce n′est pas le cas de la plupart des anticorps secondaires. Pour réduire le risque de réactivité d′un anticorps vis-à-vis d′E. coli, nous vous suggérons d′utiliser les anticorps secondaires hautement purifiés de Millipore avec des systèmes de détection indirecte.
Immunocytochimie :
Il revient à l′utilisateur final de déterminer les dilutions de travail et les protocoles optimaux.
Qualité
Produit évalué en routine par immunocytochimie sur des cellules RENCX.
Analyse par immunocytochimie : Analyse confocale par fluorescence de la protéine fluorescente verte (GFP) exprimée de manière constitutive par des cellules RENCX à l′aide de ce lot d′anticorps polyclonal de lapin anti-GFP (rouge). Les zones où la GFP est exprimée ressortent en vert.
Description de la cible
Variable (la GFP fait 27 kDa).
Forme physique
IgG polyclonale de lapin purifiée par affinité dans du tampon Tris 10 mM.
Immunoglobuline de lapin purifiée par affinité
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C en aliquotes non diluées à partir de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules transfectées avec un vecteur de fusion portant une étiquette GFP
Cellules RENCX
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Wanying Zhang et al.
eLife, 8 (2019-02-12)
Layer (L) 2/3 pyramidal neurons in the primary somatosensory cortex (S1) are sparsely active, spontaneously and during sensory stimulation. Long-range inputs from higher areas may gate L2/3 activity. We investigated their in vivo impact by expressing channelrhodopsin in three main
Olivier Devergne et al.
Cell reports, 18(8), 1831-1839 (2017-02-24)
The basement membrane (BM), a sheet of extracellular matrix lining the basal side of epithelia, is essential for epithelial cell function and integrity, yet the mechanisms that control the basal restriction of BM proteins are poorly understood. In epithelial cells
Jason Seth Rothman et al.
eLife, 5 (2016-08-20)
Encoding continuous sensory variables requires sustained synaptic signalling. At several sensory synapses, rapid vesicle supply is achieved via highly mobile vesicles and specialized ribbon structures, but how this is achieved at central synapses without ribbons is unclear. Here we examine
Polarized deposition of basement membrane proteins depends on Phosphatidylinositol synthase and the levels of Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate.
Devergne, O; Tsung, K; Barcelo, G; Schupbach, T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Colleen E Hannon et al.
eLife, 6 (2017-09-12)
In Drosophila, graded expression of the maternal transcription factor Bicoid (Bcd) provides positional information to activate target genes at different positions along the anterior-posterior axis. We have measured the genome-wide binding profile of Bcd using ChIP-seq in embryos expressing single