Documents
AB3080
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine fluorescente verte
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
GFP, eGFP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
La protéine fluorescente verte (GFP pour "Green Fluorescent Protein") de la méduse Aequorea victoria sert d'indicateur fluorescent pour le suivi de l'expression génique dans divers systèmes cellulaires, y compris des organismes vivants et des tissus fixés. À la différence d'autres rapporteurs bioluminescents, la GFP émet une fluorescence en l'absence de substrats, de cofacteurs ou d'autres protéines intrinsèques ou extrinsèques. La GFP purifiée est un monomère de 27 kDa qui est constitué de 238 acides aminés et qui émet une lumière verte (pic d'émission à 509 nm) lorsqu'elle est excitée par une lumière bleue ou ultraviolette.
Spécificité
L'anticorps AB3080 est dirigé contre la GFP native d'Aequorea victoria hautement purifiée. Il réagit avec la GFP, qu'elle soit native ou recombinante. Alors que d'autres anticorps du commerce dirigés contre la GFP présentent typiquement une forte réactivité vis-à-vis d'E. coli, l'anticorps anti-GFP AB3080 a été purifié par chromatographie avec protéine A puis a subi une adsorption poussée avec des cellules souches BL21 d'E. coli entières, lui conférant une réactivité croisée minimale vis-à-vis d'E. coli.
Immunogène
GFP native d'Aequorea victoria hautement purifiée.
Application
Cet anticorps anti-protéine fluorescente verte est validé en ELISA, IC, IH et WB pour la détection de la protéine fluorescente verte.
Domaine de recherche
Étiquettes épitope et usage général
Sous-domaine de recherche
Étiquettes épitope
Western blotting :
Un lot précédent de cet anticorps a été utilisé en western blotting.
ELISA :
Une dilution au 1/2 000-1/10 000e d'un lot précédent a été utilisée dans un essai immuno-enzymatique (ELISA).
Remarque : Même si l'anticorps AB3080 a subi une adsorption avec des protéines d'E. coli, ce n'est pas le cas de la plupart des anticorps secondaires. Pour réduire le risque de réactivité d'un anticorps secondaire vis-à-vis d'E. coli, nous vous suggérons d'utiliser les anticorps secondaires hautement purifiés de Millipore avec des systèmes de détection indirecte.
Immunocytochimie :
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Qualité
Produit évalué en routine par immunocytochimie sur des cellules RENCX.
Analyse par immunocytochimie : Analyse confocale par fluorescence de la protéine fluorescente verte (GFP) exprimée de manière constitutive par des cellules RENCX à l'aide de ce lot d'anticorps polyclonal de lapin anti-GFP (rouge). Les zones où la GFP est exprimée ressortent en vert.
Description de la cible
Le poids moléculaire de la GFP est de 27 kDa (variable selon le poids moléculaire de la protéine de fusion détectée).
Forme physique
Format : purifié
IgG polyclonale de lapin purifiée dans un tampon Tris 10 mM à pH 7,2 avec 0,01 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 ºC à partir de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Expression cellulaire d'une protéine de fusion avec de la GFP
Cellules RENCX
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Subha Karumuthil-Melethil et al.
Human gene therapy, 27(7), 509-521 (2016-05-21)
GM2 gangliosidosis is a family of three genetic neurodegenerative disorders caused by the accumulation of GM2 ganglioside (GM2) in neuronal tissue. Two of these are due to the deficiency of the heterodimeric (α-β), "A" isoenzyme of lysosomal β-hexosaminidase (HexA). Mutations
Induction of spine growth and synapse formation by regulation of the spine actin cytoskeleton.
Zito, K; Knott, G; Shepherd, GM; Shenolikar, S; Svoboda, K
Neuron null
Targeted ablation and reorganization of the principal preplate neurons and their neuroblasts identified by golli promoter transgene expression in the neocortex of mice.
Xie, YY; Jacobs, E; Fisher, R
ASN Neuro null
Aosa Kamezaki et al.
Scientific reports, 6, 28873-28873 (2016-07-02)
Neuregulin1 (NRG1) plays diverse developmental roles and is likely involved in several neurological disorders including schizophrenia. The transmembrane NRG1 protein is proteolytically cleaved and released as a soluble ligand for ErbB receptors. Such post-translational processing, referred to as 'ectodomain shedding'
Noninvasive in vivo imaging of monocyte trafficking to atherosclerotic lesions.
Kircher, MF; Grimm, J; Swirski, FK; Libby, P; Gerszten, RE; Allport, JR; Weissleder, R
Circulation null