Principaux documents
870127P
Avanti
16:0 hexynoyl PE
powder
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(5-hexynoyl) (ammonium salt)
25 MG
204,97 $
204,97 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
204,97 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H83N2O9P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
803.10
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
204,97 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (870127P-25mg)
Type de lipide
headgroup modified lipids
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC#C)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C43H80NO9P.H3N/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-31-34-42(46)50-38-40(39-52-54(48,49)51-37-36-44-41(45)33-30-9-6-3)53-43(47)35-32-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2;/h3,40H,4-5,7-39H2,1-2H3,(H,44,45)(H,48,49);1H3/t40-;/m1./s1
Clé InChI
YTZUQHQKTCVMFU-YPMTVOEDSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870127P-25mg)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available