Principaux documents
AB16901
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine fluorescente verte
Chemicon®, from chicken
Synonyme(s) :
GFP, eGFP
250 μG
517,00 $
517,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1097
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 μG
517,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
517,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1097
Devis pour commande en gros
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
La protéine fluorescente verte (GFP pour "Green Fluorescent Protein") de la méduse Aequorea victoria sert d'indicateur fluorescent pour le suivi de l'expression génique dans divers systèmes cellulaires, y compris des organismes vivants et des tissus fixés. À la différence d'autres rapporteurs bioluminescents, la GFP émet une fluorescence en l'absence de substrats, de cofacteurs ou d'autres protéines intrinsèques ou extrinsèques. La GFP purifiée est un monomère de 27 kDa qui est constitué de 238 acides aminés et qui émet une lumière verte (pic d'émission à 509 nm) lorsqu'elle est excitée par une lumière bleue ou ultraviolette.
Spécificité
L'anticorps AB16901 est dirigé contre la GFP native d'Aequorea victoria hautement purifiée. Il réagit avec la GFP, qu'elle soit native ou recombinante.
Immunogène
Une protéine fluorescente verte (GFP) recombinante contenant une étiquette His6 a été hautement purifiée au moyen d'une chromatographie d'affinité sur colonne de nickel suivie d'une chromatographie sur colonne de filtration sur gel P-100.
Application
Analyse par immunotransfert : L'anticorps AB16901 détecte une bande du bon poids moléculaire (30 kDa) dans les lysats d'E. coli exprimant la GFP, mais pas dans les E. coli n'exprimant pas cette protéine, ni dans les lysats préparés à partir de bactéries E. coli contenant le plasmide d'expression de la GFP mais non induites ; il détecte la GFP dans les lysats de cellules COS ou de neurones primaires ou de fibroblastes transfectés avec des plasmides dirigeant l'expression de la GFP ou d'une protéine de fusion tau-GFP. Il ne détecte aucun signal lorsque 50 μg de protéine d'un lysat de cerveau de rat (témoin négatif) est fractionné sur le gel SDS-PAGE. Les titres varient de 10 000 à 20 000 lorsque l'anticorps est détecté au moyen d'un anticorps secondaire anti-poulet conjugué à la peroxydase de raifort, par chimioluminescence amplifiée ou par un test colorimétrique à la diaminobenzidine.
Immunocytochimie : La GFP peut être détectée dans les cellules transfectées avec un plasmide dirigeant l'expression de la GFP ou d'une protéine de fusion avec la GFP. Les cellules qui n'expriment pas la GFP ne présentent aucune coloration détectable. La fixation des anticorps est déterminée au moyen d'anticorps secondaires anti-poulet conjugués à la peroxydase de raifort et visualisée par coloration à la diaminobenzidine. Les anticorps anti-GFP sont utilisés à une dilution du 1/2500e au 1/5000e. Les cellules sont fixées avec 4 % de formaldéhyde dans du PBS (pH 7,4). Pour l'immunocytochimie, les cultures sont fixées dans 4 % de formaldéhyde dans du PBS (pH 7,4) pendant 20 minutes à température ambiante. Les cellules sont perméabilisées avec 0,2 % de Triton X-100 et 2 % de sérum (correspondant à l'animal dans lequel l'anticorps secondaire est produit) dans du PBS, pendant 20 minutes à température ambiante. Les cultures cellulaires sont ensuite incubées avec des antisérums primaires dans du PBS contenant 2 % de sérum (comme ci-dessus), à 4 °C pendant une nuit. La fixation des anticorps est détectée au moyen d'un système de détection avidine/biotine/peroxydase. Les cultures sont lavées quatre fois (10 minutes à chaque fois) entre les étapes, et le produit de la réaction est développé avec une solution de 0,05 % de diaminobenzidine et 0,02 % de peroxyde d'hydrogène, sur de la glace pendant 8 à 10 minutes. L'anticorps AB16901 a été utilisé pour détecter la GFP dans des neurones primaires et des fibroblastes de poisson-zèbre.
Immunoprécipitation : 5 μg d'anticorps pour un maximum de 500 μl de lysat cellulaire. Il est important d'utiliser un anticorps secondaire de lapin anti-poulet pour la capture, ou des billes recouvertes d'anticorps anti-poulet, car les IgG de poulet ne réagissent ni avec la protéine A ni avec la protéine G.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Cet anticorps anti-protéine fluorescente verte est validé pour une utilisation en immunocytochimie, en immunoprécipitation et en western blotting pour la détection de la protéine fluorescente verte.
Domaine de recherche
Épitopes marqueurs et autres anticorps
Sous-domaine de recherche
Épitopes marqueurs
Description de la cible
Le poids moléculaire de la GFP est de 27 kDa (variable selon le poids moléculaire de la protéine de fusion détectée).
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline de poulet purifiée dans du TBS (pH 7,5) avec 0,02 % d'azoture de sodium.
Précipitation au sulfate d'ammonium
Stockage et stabilité
La solution d'anticorps non diluée conservée entre 2 °C et 8 °C reste stable pendant environ 6 mois.
Au cours du transport, de petits volumes de produit peuvent parfois se retrouver piégés dans la bande scellée autour du bouchon du flacon. Pour les produits dont le volume est inférieur ou égal à 200 μl, il est recommandé de taper doucement le flacon sur une surface dure ou de le centrifuger rapidement dans une centrifugeuse de paillasse afin de déloger le liquide du bouchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Expression cellulaire d'une protéine de fusion avec la GFP
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
T Fukushige et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(21), 11883-11888 (1999-10-16)
In analyzing the transcriptional networks that regulate development, one ideally would like to determine whether a particular transcription factor binds directly to a candidate target promoter inside the living embryo. Properties of the Caenorhabditis elegans elt-2 gene, which encodes a
Chenshu Liu et al.
The Journal of cell biology, 213(4), 415-424 (2016-05-18)
Centromeres of higher eukaryotes are epigenetically defined by centromere protein A (CENP-A), a centromere-specific histone H3 variant. The incorporation of new CENP-A into centromeres to maintain the epigenetic marker after genome replication in S phase occurs in G1 phase; however
Robert Andrews et al.
PloS one, 2(6), e493-e493 (2007-06-07)
Endocytosis is involved in the regulation of many cellular events, including signalling, cell migration, and cell polarity. To begin to investigate roles for endocytosis in early C. elegans development, we examined the distribution and dynamics of early endosomes (EEs) in
Eunhee Kim et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 34(8), 1411-1419 (2014-05-29)
Monocytes/macrophages (MMs), mononuclear phagocytes, have been implicated in stroke-induced inflammation and injury. However, the presence of pro-inflammatory Ly-6C(high) and antiinflammatory Ly-6C(low) monocyte subsets raises uncertainty regarding their role in stroke pathologic assessment. With recent identification of the spleen as an
Temporal characterization of homology-independent centromere coupling in meiotic prophase.
Obeso, D; Dawson, DS
Testing null