G1546
Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP), C-terminal antibody produced in mouse
clone GSN149, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Mouse Anti-GFP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GSN149, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of cells expressing GFP fusion proteins
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable