Principaux documents
8.41538
Sigma-Aldrich
1-Benzothiophene
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Benzothiophene
10 G
78,10 $
78,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
78,10 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-395-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
78,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
510 °C
Puissance
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
222 °C
Pf
28-32 °C
Température de transition
flash point 91 °C
Densité
1.15 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[s]1c2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
Clé InChI
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup