Principaux documents
8.08157
Sigma-Aldrich
Thiophene
for synthesis
Synonyme(s) :
Thiophene
5 ML
36,20 $
250 ML
83,70 $
1 L
247,00 $
36,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
36,20 $
250 ML
83,70 $
1 L
247,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-729-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
36,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
80 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
395 °C
Puissance
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.5-12.5 % (v/v)
pb
83-84 °C/1013 mbar
Pf
-38 °C
Température de transition
flash point -9 °C
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[s]1cccc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
Clé InChI
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.065
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
15.8 °F
Point d'éclair (°C)
-9 °C