W322806
Propyl disulfide
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Dipropyl disulfide, Propyl disulfide
74,30 $
About This Item
74,30 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
195-196 °C (lit.)
Pf
−86 °C (lit.)
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
burnt; earthy; alliaceous; sulfurous
Chaîne SMILES
CCCSSCCC
InChI
1S/C6H14S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup