D32407
Dibenzothiophene sulfone
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
231-233 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=S1(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C12H8O2S/c13-15(14)11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H
Clé InChI
IKJFYINYNJYDTA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable