Principaux documents
8.22028
Sigma-Aldrich
1,8-Dihydroxyanthraquinone
for synthesis
Synonyme(s) :
1,8-Dihydroxyanthraquinone, Chrysazin, Dantron
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
204-173-5
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
190-193 °C
Température de transition
flash point >200 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
Clé InChI
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 194 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available