A89502
Anthraflavic acid
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxyanthraquinone, Anthraflavine
210,00 $
About This Item
210,00 $
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
powder
Pf
>320 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc2C(=O)c3cc(O)ccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H8O4/c15-7-1-3-9-11(5-7)14(18)10-4-2-8(16)6-12(10)13(9)17/h1-6,15-16H
Clé InChI
APAJFZPFBHMFQR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable